missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Phthivazid, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phthivazid |
| CAS | 149-17-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Phthivazid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H13 N3 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 4-Pyridinecarboxylic acid, 2-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methylene]hydrazide, 4-Pyridinecarboxylic acid, [(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methylene]hydrazide (9CI), Isonicotinic acid, vanillylidenehydrazide (6CI,8CI), Ftivazid, Ftivazide, N-Isonicotinamido-3-methoxy-4-hydroxybenzalimine, NSC 31725, Phthivazid, Phthivazide, Vanicid, Vanillaberon, Vanizide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13N3O3/c1-20-13-8-10(2-3-12(13)18)9-16-17-14(19)11-4-6-15-7-5-11/h2-9,18H,1H3,(H,17,19) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | COc1cc(C=NNC(=O)c2ccncc2)ccc1O |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?