Läs mer
Phthivazid, Mikromol™
Beskrivning
Phthivazid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phthivazid |
| CAS | 149-17-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Phthivazid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H13 N3 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 4-Pyridinecarboxylic acid, 2-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methylene]hydrazide, 4-Pyridinecarboxylic acid, [(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methylene]hydrazide (9CI), Isonicotinic acid, vanillylidenehydrazide (6CI,8CI), Ftivazid, Ftivazide, N-Isonicotinamido-3-methoxy-4-hydroxybenzalimine, NSC 31725, Phthivazid, Phthivazide, Vanicid, Vanillaberon, Vanizide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13N3O3/c1-20-13-8-10(2-3-12(13)18)9-16-17-14(19)11-4-6-15-7-5-11/h2-9,18H,1H3,(H,17,19) |
| LEDER | COc1cc(C=NNC(=O)c2ccncc2)ccc1O |
| IUPAC-namn | N-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methylideneamino]pyridine-4-carboxamide |
| Visa mer |