Läs mer
PHTPP, MedChemExpress
Produktkod. 16490217
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16490217 50 mg 50mg
16463848 10 mg -
16442876 25 mg -
16424886 100 mg -
16416577 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16490217 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY103456
MedChemExpress PHTPP is a selective estrogen receptor β (ERβ) antagonist with 36-fold selectivity over ERα.
PHTPP is a selective estrogen receptor β (ERβ) antagonist with 36-fold selectivity over ERα.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PHTPP
CAS 805239-56-9
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H11F6N3O
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (59.06 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC1=CC=C(C2=C3N=C(C(F)(F)F)C=C(C(F)(F)F)N3N=C2C4=CC=CC=C4)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 423.31
Formel vikt 423.31
Procent renhet 99.64%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death