Läs mer
Tocris Bioscience™ PHTPP
Beskrivning
Selective estrogen ERβ receptor antagonist that displays 36-fold selectivity over ERα. Exhibits full antagonism at ERβ in a cotransfection assay in human endometrial cancer cells (HEC-1), with minimal effects on ERα.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PHTPP |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 423.31 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 423.318 |