Läs mer
Thermo Scientific™ Phusion Blood Direct PCR Kit
Produktkod. p-4526963 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Antal reaktioner:
100 reaktioner
500 reaktioner
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
500 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
10543488 100 reaktioner 100 reaktioner
10227847 500 reaktioner 500 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10543488 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer F547S
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific Phusion Blood Direct PCR Kit är utvecklat för amplifiering av DNA från helblod. Det eliminerar behovet av ett separat DNA-reningssteg före PCR.
Thermo Scientific Phusion Blood Direct PCR Kit är för användning vid amplifiering av DNA från helblod. Det eliminerar behovet av ett separat DNA-reningssteg före PCR. Den modifierade Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA-polymeras uppvisar hög resistens mot PCR-hämmare som finns i blod och behåller polymerasaktivitet även med prover som innehåller 40 % helblod.
Detta DNA-polymeras uppvisar exceptionell noggrannhet vid korrekturläsning och gör Phusion Blood Direct PCR Kit ett av de bästa valen för krävande applikationer, såsom kloning. De Phusion Blood Direct PCR Kit är mångsidigt och tillåter analys av blodprover från olika arter och med olika antikoagulantia eller lagringsförhållanden.
Funktioner
  • Inget behov av tidskrävande och dyra DNA-reningssteg
  • Enkelt protokoll kräver minimal praktisk tid
  • Extremt korta PCR-protokolltider
  • Ändrad Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA-polymeras ger rikliga utbyten av specifik produkt
Anteckningar
  • Den optimala glödgningstemperaturen för Phusion DNA-polymeraser kan skilja sig väsentligt från det hosTaq -baserade polymeraser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2 U/μl
Innehåll och lagring • Phusion Blod II DNA-polymeras, 40μ L
• 2X Phusion Blod-PCR-buffert med dNTP och MgCl2 , 1,25 ml
• Universal Control Primer Mix, 40μ L
• 50 mM EDTA, 0,5 ml
• 50 mM MgCl2 , 1,5 ml
• DMSO, 0,5 mL
Förvaras vid -20 °C.
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod Direkt PCR
Polymeras Phusion Blod II DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb
Produkttyp Direkt PCR Kit
Kvantitet 100 reaktioner
Frakt skick Våt eller tor ris
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 100 reaktioner
Hänga över Trubbig
Reaktionsformat Separata komponenter
Provtyp Blod
Utgångsmaterial DNA