Läs mer
Thermo Scientific™ Phusion Blood Direct PCR Master Mix
Produktkod. 15290114 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Antal reaktioner:
100 reaktioner
500 reaktioner
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
500 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
15290114 500 reaktioner 500 reaktioner
15280114 100 reaktioner 100 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15290114 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer F175L
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Thermo Scientific Phusion Blood Direct PCR Master Mix är designad för amplifiering av DNA från helblod. Det eliminerar behovet av ett separat DNA-reningssteg före PCR.
Thermo Scientific Phusion Blood Direct PCR Master Mix är designad för amplifiering av DNA från helblod. Det eliminerar behovet av ett separat DNA-reningssteg före PCR. Den modifierade Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA-polymeras är resistent mot huvudsakliga PCR-hämmare som finns i blodet och behåller sin aktivitet vid blodkoncentrationer på upp till 40 % i PCR-reaktionen.
Detta exakta korrekturläsande DNA-polymeras gör att Phusion Blood Direct PCR Master Mix ett idealiskt val för krävande applikationer, såsom kloning. Phusion Blood Direct PCR Master Mix tillåter också analys av blodprover med olika konserveringsmedel (t.ex. heparin, EDTA, citrat), lagringsförhållanden och från olika arter.
Höjdpunkter
  • Direkt PCR gör att provet kan läggas direkt till PCR-reaktionen, vilket minskar tidskrävande och dyra DNA-reningssteg
  • Tillgänglig utspädning& Lagringsprotokoll tillåter flera PCR-reaktioner från ett prov
  • Speciellt konstruerad Phire Hot Start II DNA-polymeras för extremt korta PCR-protokolltider
  • Mastermix-format med förblandad gelladdningsfärg minimerar risken för korskontaminering, minskar provhanteringen och tillåter direkt laddning på gel
Användningsområden
  • Genotypsbestämning
  • Transgen detektion
  • Knockout analys
  • Sekvensering
  • Kloning
Anteckningar
  • Glödgningstemperatur för Phire DNA-polymeraser kan skilja sig väsentligt från det hosTaq -baserade polymeraser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring •2X Phusion Blood Direct PCR Master Mix, 5 x 1 mL
• Universal Control Primer Mix, 40μ L
• 50 mM EDTA, 0,5 ml
• 50 mM DMSO, 0,5 ml
• 50 mM MgCl2 , 1,5 ml
• Nukleasfritt vatten, 4 x 1,25 ml
• O'GeneRuler Express DNA Ladder, 50μ g (tillräckligt för 100 applikationer)
Förvara vid -20 °C.
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod Direkt PCR
Polymeras Phusion Blod II DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb
Inkluderar etikett eller färgämne Ja
Produkttyp Direkt PCR Master Mix
Kvantitet 500 reaktioner
Frakt skick Våt eller tor ris
För användning med (applikation) Genotypsbestämning
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 500 reaktioner
Hänga över Trubbig
Reaktionsformat SuperMix eller Master Mix
Provtyp Blod
Utgångsmaterial DNA