Läs mer
Thermo Scientific™ Phusion Flash High-Fidelity PCR Master Mix
Produktkod. 10659009 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Antal reaktioner:
100 reaktioner
500 reaktioner
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
500 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
10659009 500 reaktioner 500 reaktioner
10043967 100 reaktioner 100 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10659009 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer F548L
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific Phusion Flash PCR Master Mix utvecklades för att spara värdefull laboratorietid.
Thermo Scientific Phusion Flash PCR Master Mix utvecklades för att spara värdefull laboratorietid. Färdig att använda 2X mastermix bevarar troheten och utbytet i reaktioner vid användning av mycket korta PCR-protokoll. Den unika mastermixkompositionen tillåter användning av korta cykelprotokoll med DNA-mallar med både låg och hög komplexitet (15 sekunder per kilobas eller mindre). Mastermixen använder Phusion Flash II DNA Polymerase, ett modifierat korrekturläsande DNA-polymeras som härrör från Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA-polymeras.
Funktioner
  • Extrem hastighet med förlängningstider på 15 s/kb eller mindre
  • Hotstartmodifiering tillåter ''nolltidsåteraktivering''
  • Exakt korrekturläsning av DNA-polymeras med en trohet på 25XTaq
  • Hög avkastning i minskad cykeltid
  • Minimera pipetteringssteg
Användningsområden
  • Snabb PCR
  • High-fidelity PCR
  • Svåra (GC-rika) mallar
  • Mallgenerering för sekvensering av Multiplex PCR
  • PCR med lång räckvidd
  • Kloning& mutagenes
  • Microarray
Anteckningar
  • Glödgningsregler för Phusion DNA-polymeraser skiljer sig från många vanliga DNA-polymeraser (t.exTaq DNA-polymeraser).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring Phusion Flash High-Fidelity PCR Master Mix (5 x 1 mL)
Förvara vid -20 °C.
GC-rik PCR-prestanda Hög
Polymeras Phusion Flash II DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb
Produkttyp High-Fidelity PCR Master Mix
Kvantitet 500 reaktioner
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Varmstarts-PCR, High-fidelity PCR
Trohet (mot Taq) 25X
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 500 reaktioner
Hänga över Trubbig
Reaktionsformat SuperMix eller Master Mix
Storlek (slutprodukt) 20 kb eller mindre