Läs mer
Thermo Scientific™ Phusion Flash High-Fidelity PCR Master Mix
Produktkod. p-4526973 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Antal reaktioner:
100 reaktioner
500 reaktioner
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
500 reaktioner
Produktkod. 10043967
Brand: Thermo Scientific™ F548S
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific Phusion Flash PCR Master Mix utvecklades för att spara värdefull laboratorietid.
Thermo Scientific Phusion Flash PCR Master Mix utvecklades för att spara värdefull laboratorietid. Färdig att använda 2X mastermix bevarar troheten och utbytet i reaktioner vid användning av mycket korta PCR-protokoll. Den unika mastermixkompositionen tillåter användning av korta cykelprotokoll med DNA-mallar med både låg och hög komplexitet (15 sekunder per kilobas eller mindre). Mastermixen använder Phusion Flash II DNA Polymerase, ett modifierat korrekturläsande DNA-polymeras som härrör från Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA-polymeras.
Funktioner
  • Extrem hastighet med förlängningstider på 15 s/kb eller mindre
  • Hotstartmodifiering tillåter ''nolltidsåteraktivering''
  • Exakt korrekturläsning av DNA-polymeras med en trohet på 25XTaq
  • Hög avkastning i minskad cykeltid
  • Minimera pipetteringssteg
Användningsområden
  • Snabb PCR
  • High-fidelity PCR
  • Svåra (GC-rika) mallar
  • Mallgenerering för sekvensering av Multiplex PCR
  • PCR med lång räckvidd
  • Kloning& mutagenes
  • Microarray
Anteckningar
  • Glödgningsregler för Phusion DNA-polymeraser skiljer sig från många vanliga DNA-polymeraser (t.exTaq DNA-polymeraser).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring Phusion Flash High-Fidelity PCR Master Mix (1 mL)
Förvara vid -20 °C.
GC-rik PCR-prestanda Hög
Polymeras Phusion Flash II DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb
Produkttyp High-Fidelity PCR Master Mix
Kvantitet 100 reaktioner
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Varmstarts-PCR, High-fidelity PCR
Trohet (mot Taq) 25X
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 100 reaktioner
Hänga över Trubbig
Reaktionsformat SuperMix eller Master Mix
Storlek (slutprodukt) 20 kb eller mindre