Läs mer
Thermo Scientific™ Phusion™ Hot Start II DNA-polymeraser (2 U/μ L)
Produktkod. 13595160 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Färg:
Färglös
Klart
Antal reaktioner:
100 reaktioner
2000 reaktioner
500 reaktioner
Förpackningsstorlek:
100 enheter
500 enheter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Antal reaktioner Förpackningsstorlek
13595160 Klart 500 reaktioner 500 enheter
13505170 Klart 100 reaktioner 100 enheter
10441338 Färglös 100 reaktioner 100 enheter
10628439 Färglös 500 reaktioner 500 enheter
16258310 Färglös 2000 reaktioner -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 13595160 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer F537L
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Innehåller
Phusion Hot Start II High –Fidelity DNA-polymeras
  • Phusion Hot Start II High –Fidelity DNA-polymeras (2 U/μ L)
  • 5X Phusion HF-buffert
  • 5X Phusion GC-buffert
  • DMSO
  • 50 mM MgCl2 -lösning
Phusion Green Hot Start II High –Fidelity DNA-polymeras
  • Phusion Hot Start II High –Fidelity DNA-polymeras (2 U/Glcμ L)
  • 5X Phusion Grön HF-buffert
  • 5X Phusion Grön GC-buffert
  • DMSO
  • 50 mM MgCl2 -lösning
Både Phusion och Phusion Grön buffert ger 1,5 mM MgCl2 i den slutliga 1X-koncentrationen
Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA-polymeraser sätter en guldstandard för högpresterande PCR.
Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA-polymeraser sätter en guldstandard för högpresterande PCR. Med en felfrekvens som är 50 gånger lägre än den för Taq och 6 gånger lägre än den för Pfu , är Phusion High-Fidelity DNA-polymeras ett utmärkt val för kloning och andra tillämpningar som kräver hög trohet. Phusion DNA-polymeraser erbjuder robust prestanda med korta protokolltider, även i närvaro av PCR-hämmare, och genererar högre utbyten med lägre enzymmängder än andra DNA-polymeraser.
Med Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA-polymeras-amplifiering fortskrider utan produktion av ospecifika produkter på grund av kombinationen av Phusion DNA-polymeras och en reversibelt bunden, specifik Affibody-ligand som hämmar DNA-polymerasaktivitet vid rumstemperatur. Affibody-liganden hämmar också 3'- till 5'-exonukleasaktiviteten hos polymeraset, vilket förhindrar nedbrytning av primrar och mall-DNA under reaktionsuppsättningen. Vid temperaturer som främjar polymerasaktivitet frisätts liganden, vilket gör polymeraset fullt aktivt. Phusion Hot Start II DNA-polymeras återaktiveras omedelbart vid höga temperaturer, så det kräver inte ett separat aktiveringssteg i PCR-protokoll.
Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA-polymeras är en kombination av Phusion Hot Start II DNA-polymeras och 5X Phusion buffertar. Buffertarna inkluderar ett densitetsreagens och två spårningsfärgämnen som inte stör den robusta prestandan hos Phusion Hot Start II DNA-polymeras. Forskare kan direkt ladda PCR-produkter på en gel, vilket gör detta till ett mångsidigt alternativ för användning i nedströmsapplikationer som DNA-sekvensering, ligering och restriktionsuppslutning.
Höjdpunkter
  • Reaktionen ställs in vid rumstemperatur
  • Ingen ospecifik amplifiering och primernedbrytning under reaktionsuppsättning
  • Nolltidsåteraktivering tack vare unik varmstartsteknik
  • High fidelity (52X Taq )
  • Snabb PCR på grund av korta förlängningstider (15 –30 s/kb)
  • Robusta reaktioner, minimal optimering behövs
  • Ökat produktutbyte med minimala enzymmängder
  • Direkt laddning på geler
Användningsområden
  • High-fidelity PCR
  • Hög genomströmning
  • Amplifiering av svåra (GC-rika) mallar
  • Mallgenerering för sekvensering
  • Multiplex PCR
  • PCR med lång räckvidd
  • Kloning
  • Mutagenes
  • Microarray
Använder Phusion DNA-polymeraser
Glödgningsregler för Phusion DNA-polymeraser skiljer sig från många vanliga DNA-polymeraser (t.ex Taq DNA-polymeraser).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2 U/μl
Innehåll och lagring • Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA-polymeras (2 U/μ L)
• 5X Phusion Grön HF-buffert
• 5X Phusion Grön GC-buffert
• DMSO
• 50 mM MgCl2 -lösning
Phusion Gröna HF- och GC-buffertar ger båda 1,5 mM MgCl2 i den slutliga 1X-koncentrationen.
Butik på– 20 °C.
GC-rik PCR-prestanda Hög
Polymeras Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb
Produkttyp Hot Start High-Fidelity DNA-polymeras
Kvantitet 500 U
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Varmstarts-PCR, High-fidelity PCR
Trohet (mot Taq) 52X
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 500 reaktioner
Hänga över Trubbig
Reaktionsformat Fristående
Storlek (slutprodukt) 20 kb eller mindre