Läs mer
Thermo Scientific™ Phusion™ Hot Start II DNA-polymeraser (2 U/μ L)
Produktkod. p-9026014 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Färg:
Färglös
Klart
Antal reaktioner:
100 reaktioner
2000 reaktioner
500 reaktioner
Förpackningsstorlek:
100 enheter
500 enheter
Produktkod. 13505170
Brand: Thermo Scientific™ F537S
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Phusion Hot Start II High –Fidelity DNA-polymeras
  • Phusion Hot Start II High –Fidelity DNA-polymeras (2 U/μ L)
  • 5X Phusion HF-buffert
  • 5X Phusion GC-buffert
  • DMSO
  • 50 mM MgCl2 -lösning
Phusion Green Hot Start II High –Fidelity DNA-polymeras
  • Phusion Hot Start II High –Fidelity DNA-polymeras (2 U/Glcμ L)
  • 5X Phusion Grön HF-buffert
  • 5X Phusion Grön GC-buffert
  • DMSO
  • 50 mM MgCl2 -lösning
Både Phusion och Phusion Grön buffert ger 1,5 mM MgCl2 i den slutliga 1X-koncentrationen
Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA-polymeraser sätter en guldstandard för högpresterande PCR.
Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA-polymeraser sätter en guldstandard för högpresterande PCR. Med en felfrekvens som är 50 gånger lägre än den för Taq och 6 gånger lägre än den för Pfu , är Phusion High-Fidelity DNA-polymeras ett utmärkt val för kloning och andra tillämpningar som kräver hög trohet. Phusion DNA-polymeraser erbjuder robust prestanda med korta protokolltider, även i närvaro av PCR-hämmare, och genererar högre utbyten med lägre enzymmängder än andra DNA-polymeraser.
Med Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA-polymeras-amplifiering fortskrider utan produktion av ospecifika produkter på grund av kombinationen av Phusion DNA-polymeras och en reversibelt bunden, specifik Affibody-ligand som hämmar DNA-polymerasaktivitet vid rumstemperatur. Affibody-liganden hämmar också 3'- till 5'-exonukleasaktiviteten hos polymeraset, vilket förhindrar nedbrytning av primrar och mall-DNA under reaktionsuppsättningen. Vid temperaturer som främjar polymerasaktivitet frisätts liganden, vilket gör polymeraset fullt aktivt. Phusion Hot Start II DNA-polymeras återaktiveras omedelbart vid höga temperaturer, så det kräver inte ett separat aktiveringssteg i PCR-protokoll.
Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA-polymeras är en kombination av Phusion Hot Start II DNA-polymeras och 5X Phusion buffertar. Buffertarna inkluderar ett densitetsreagens och två spårningsfärgämnen som inte stör den robusta prestandan hos Phusion Hot Start II DNA-polymeras. Forskare kan direkt ladda PCR-produkter på en gel, vilket gör detta till ett mångsidigt alternativ för användning i nedströmsapplikationer som DNA-sekvensering, ligering och restriktionsuppslutning.
Höjdpunkter
  • Reaktionen ställs in vid rumstemperatur
  • Ingen ospecifik amplifiering och primernedbrytning under reaktionsuppsättning
  • Nolltidsåteraktivering tack vare unik varmstartsteknik
  • High fidelity (52X Taq )
  • Snabb PCR på grund av korta förlängningstider (15 –30 s/kb)
  • Robusta reaktioner, minimal optimering behövs
  • Ökat produktutbyte med minimala enzymmängder
  • Direkt laddning på geler
Användningsområden
  • High-fidelity PCR
  • Hög genomströmning
  • Amplifiering av svåra (GC-rika) mallar
  • Mallgenerering för sekvensering
  • Multiplex PCR
  • PCR med lång räckvidd
  • Kloning
  • Mutagenes
  • Microarray
Använder Phusion DNA-polymeraser
Glödgningsregler för Phusion DNA-polymeraser skiljer sig från många vanliga DNA-polymeraser (t.ex Taq DNA-polymeraser).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2 U/μl
Innehåll och lagring • Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA-polymeras (2 U/μ L)
• 5X Phusion Grön HF-buffert
• 5X Phusion Grön GC-buffert
• DMSO
• 50 mM MgCl2 -lösning
Phusion Gröna HF- och GC-buffertar ger båda 1,5 mM MgCl2 i den slutliga 1X-koncentrationen.
Butik på– 20 °C.
GC-rik PCR-prestanda Hög
Polymeras Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb
Produkttyp Hot Start DNA-polymeras
Kvantitet 100 U
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Varmstarts-PCR, High-fidelity PCR
Trohet (mot Taq) 52X
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 100 reaktioner
Hänga över Trubbig
Reaktionsformat Fristående
Storlek (slutprodukt) 20 kb eller mindre