Läs mer
Thermo Scientific™ Phusion™ HF och GC buffertpaket
Produktkod. 10226009 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kemiskt namn eller material:
GC buffertpaket
HF buffertpaket
Tvättmedelsfritt FF Buffer Pack
Tvättmedelsfritt GC Buffer Pack
Färg:
Färglös
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. 10226009
Brand: Thermo Scientific™ F520L
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
5X Phusion Gröna buffertar inkluderar ett densitetsreagens och två spårningsfärgämnen för direkt laddning av PCR-produkter på en gel.
Felfrekvensen för Phusion DNA-polymeras i HF-buffert (4,4 x 10-7 ) är lägre än det i GC-buffert (9,5 x 10-7 ). Därför bör HF-bufferten användas som standardbuffert för högfientlig förstärkning. Däremot kan GC Buffer förbättra prestandan för Phusion DNA-polymeras på vissa svåra eller långa mallar, såsom GC-rika mallar eller de med komplexa sekundära strukturer. För applikationer som microarray eller DHPLC, där DNA-mallarna måste vara fria från rengöringsmedel, rekommenderar vi att du använder rengöringsmedelsfria reaktionsbuffertar.
5X Phusion Gröna buffertar inkluderar ett densitetsreagens och två spårningsfärgämnen för direkt laddning av PCR-produkter på en gel. De färgade buffertarna stör inte enzymprestandan och är kompatibla med nedströmsapplikationer såsom DNA-sekvensering, ligering och restriktionsuppslutning.
Två optimerade buffertar finns tillgängliga för Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA-polymeraser:
  • 5X Phusion HF-buffert (F-518L, F-538L (Phusion Grön), F-520L (Fri tvättmedel))
  • 5X Phusion GC-buffert (F-519L, F-539L (Phusion Grön), F-521L (Fri tvättmedel))
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tvättmedelsfritt FF Buffer Pack
Färg Färglös
Beskrivning Tvättmedelsfri Phusion™ HF buffertpaket
För användning med (applikation) Standard PCR
Kvantitet 4 x 1.5 mL
Inkluderar •5X Phusion HF-reaktionsbuffert, tvättmedelsfri (4 x 1,5 ml)
• 50 mM MgCl2 (4 x 1,5 ml)
• DMSO (0,5 ml)
Butik på– 20 °C.