Läs mer
Thermo Scientific™ Phusion™ HF och GC buffertpaket
Produktkod. 13525170 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kemiskt namn eller material:
GC buffertpaket
HF buffertpaket
Tvättmedelsfritt FF Buffer Pack
Tvättmedelsfritt GC Buffer Pack
Färg:
Färglös
Grön
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kemiskt namn eller material Färg Förpackningsstorlek
13525170 HF buffertpaket Grön Paket med 4
10492088 HF buffertpaket Färglös Paket med 4
10584578 GC buffertpaket Färglös Paket med 4
10226009 Tvättmedelsfritt FF Buffer Pack Färglös Paket med 4
10333609 Tvättmedelsfritt GC Buffer Pack Färglös Paket med 4
13535170 GC buffertpaket Grön Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 13525170 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer F538L
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Innehåller
Phusion HF buffertpaket
  • 5x Phusion HF-buffert (1X buffert ger 1,5 mM MgCl2 )
  • 50 mM MgCl2 -lösning
  • DMSO
Phusion Grönt HF-buffertpaket
  • 5X Phusion Grön HF-buffert (1X buffert ger 1,5 mM MgCl2 )
  • 50 mM MgCl2 -lösning
  • DMSO
5X Phusion Gröna buffertar inkluderar ett densitetsreagens och två spårningsfärgämnen för direkt laddning av PCR-produkter på en gel.
Felfrekvensen för Phusion DNA-polymeras i HF-buffert (4,4 x 10-7 ) är lägre än det i GC-buffert (9,5 x 10-7 ). Därför bör HF-bufferten användas som standardbuffert för högfientlig förstärkning. Däremot kan GC Buffer förbättra prestandan för Phusion DNA-polymeras på vissa svåra eller långa mallar, såsom GC-rika mallar eller de med komplexa sekundära strukturer. För applikationer som microarray eller DHPLC, där DNA-mallarna måste vara fria från rengöringsmedel, rekommenderar vi att du använder rengöringsmedelsfria reaktionsbuffertar.
5X Phusion Gröna buffertar inkluderar ett densitetsreagens och två spårningsfärgämnen för direkt laddning av PCR-produkter på en gel. De färgade buffertarna stör inte enzymprestandan och är kompatibla med nedströmsapplikationer såsom DNA-sekvensering, ligering och restriktionsuppslutning.
Två optimerade buffertar finns tillgängliga för Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA-polymeraser:
  • 5X Phusion HF-buffert (F-518L, F-538L (Phusion Grön), F-520L (Fri tvättmedel))
  • 5X Phusion GC-buffert (F-519L, F-539L (Phusion Grön), F-521L (Fri tvättmedel))
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HF buffertpaket
Färg Grön
För användning med (applikation) Standard PCR
Kvantitet 4 x 1.5 mL
Inkluderar • 5X Phusion grön HF-reaktionsbuffert (4 x 1,5 ml)
• 50 mM MgCl2 (4 x 1,5 ml)
• DMSO (0,5 ml)
Förvara på –20 °C.