Innehåller
Phusion GC buffertpaket
- 5X Phusion GC-buffert (1X buffert ger 1,5 mM MgCl2 )
- 50 mM MgCl2
- DMSO
- 5X Phusion Grön GC-buffert (1X buffert ger 1,5 mM MgCl2 )
- 50 mM MgCl2
- DMSO
Felfrekvensen för Phusion DNA-polymeras i HF-buffert (4,4 x 10-7 ) är lägre än det i GC-buffert (9,5 x 10-7 ). Därför bör HF-bufferten användas som standardbuffert för högfientlig förstärkning. Däremot kan GC Buffer förbättra prestandan för Phusion DNA-polymeras på vissa svåra eller långa mallar, såsom GC-rika mallar eller de med komplexa sekundära strukturer. För applikationer som microarray eller DHPLC, där DNA-mallarna måste vara fria från rengöringsmedel, rekommenderar vi att du använder rengöringsmedelsfria reaktionsbuffertar.
5X Phusion Gröna buffertar inkluderar ett densitetsreagens och två spårningsfärgämnen för direkt laddning av PCR-produkter på en gel. De färgade buffertarna stör inte enzymprestandan och är kompatibla med nedströmsapplikationer såsom DNA-sekvensering, ligering och restriktionsuppslutning.
Två optimerade buffertar finns tillgängliga för Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA-polymeraser:
- 5X Phusion HF-buffert (F-518L, F-538L (Phusion Grön), F-520L (Fri tvättmedel))
- 5X Phusion GC-buffert (F-519L, F-539L (Phusion Grön), F-521L (Fri tvättmedel))
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GC buffertpaket |
| Färg | Klart |
| För användning med (applikation) | Standard PCR |
| Kvantitet | 4 x 1.5 mL |
| Inkluderar | •5X Phusion Grön GC-reaktionsbuffert (4 x 1,5 ml) • 50 mM MgCl2 (4 x 1,5 ml) • DMSO (0,5 ml) Butik på– 20 °C. |