Läs mer
Thermo Scientific™ Phusion™ High-Fidelity DNA-polymeras& dNTP Mix (10 mM vardera)
Produktkod. 16237911 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
2000 reaktioner
Produktkod. Kvantitet
16237911 2000 reaktioner
1 options
Produktkod. 16237911 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer F530N
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Detta paket inkluderar Phusion High-Fidelity DNA-polymeras (4 x 500 U) och högkvalitativ dNTP-blandning (10 mM vardera, 2 x 1 mL).
Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA Polymerase sätter en hög standard för högpresterande PCR. Med en felfrekvens som är 52 gånger lägre än den förTaq och 6 gånger lägre än Pfu , Phusion High-Fidelity DNA Polymerase är ett utmärkt val för kloning och andra applikationer som kräver hög trohet. Phusion DNA-polymeraser erbjuder robust prestanda med korta protokolltider, även i närvaro av PCR-hämmare och genererar högre utbyten med lägre enzymmängder än andra DNA-polymeraser.
Funktioner
  • High fidelity (52XTaq )
  • Snabb PCR på grund av korta förlängningstider (15-30 s/kb)
  • Robust prestanda, minimal optimering behövs
  • Höga utbyten av PCR-produkter med minimala enzymmängder
Användningsområden
  • Standard PCR
  • RT-PCR
  • High fidelity och lång PCR
  • LAMPA, RDA , och MDA
  • cDNA-syntes
  • qPCR
  • DNA-märkning och sekvensering
dNTP-mix
Thermo Scientific dNTP Mix innehåller förblandade vattenlösningar av dATP, dCTP, dGTP och dTTP, var och en med en slutkoncentration på 10 mM. Nukleotiderna har mer än 99 % renhet och är fria från nukleasaktiviteter, såväl som humant och E. coli DNA. Blandningar erbjuder möjligheten att minska antalet pipetteringssteg och risken för fel i reaktionsinställningen.
dNTP-funktioner
  • Stabil efter flera frys-upptiningscykler
  • Upp till 95 % av dNTP:er förblir i trifosfatform efter 7 veckor i rumstemperatur
  • Upp till 90 % av dNTP:erna förblir i trifosfatform efter 30 cykler av PCR (1 minut vid 94 °C, 3 minuter vid 72 °C)
Anteckningar
  • Glödgningsregler för Phusion DNA-polymeraser skiljer sig från många vanliga DNA-polymeraser (t.exTaq DNA-polymeraser).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2 U/μl
Innehåll och lagring • Phusion High-Fidelity DNA-polymeras (4 x 500 U vid 2 U/μ L)
• 10 mM dNTP-blandning (2 x 1 mL)
• 5X Phusion HF& GC-buffertar
• DMSO
• 50 mM MgCl 2 -
lösning Förvara vid
– 5 C °till– 30 °C.
Detektionsmetod Primer-probe
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod 1-stegs-RT-PCR
Polymeras Phusion High Fidelity DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb
Produkttyp High-Fidelity DNA-polymeras
Kvantitet 2000 reaktioner
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Standard PCR, High-fidelity PCR
Trohet (mot Taq) 52X
Hot Start Nej
Antal reaktioner 2000 reaktioner
Hänga över Trubbig
Reaktionsformat Separata komponenter
Storlek (slutprodukt) 20 kb eller mindre