Läs mer
Thermo Scientific™ Phusion High-Fidelity PCR-sats
Produktkod. 10044257 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Antal reaktioner:
200 reaktioner
50 reaktioner
Förpackningsstorlek:
200 reaktioner
50 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
10044257 50 reaktioner 50 reaktioner
10084207 200 reaktioner 200 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10044257 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer F553S
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA-polymeraser sätter en guldstandard för högpresterande PCR.
Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA-polymeras sätter en hög standard för högpresterande PCR. Med en felfrekvens som är 50 gånger lägre än den för Taq och 6 gånger lägre än den för Pfu , är Phusion High-Fidelity DNA-polymeras ett utmärkt val för kloning och andra applikationer som kräver hög trohet. Phusion DNA-polymeraser erbjuder robust prestanda med korta protokolltider, även i närvaro av PCR-hämmare, och genererar högre utbyten med lägre enzymmängder än andra DNA-polymeraser.
Phusion High-Fidelity PCR Kit innehåller alla nödvändiga reagenser för PCR inklusive kontroll lambda DNA-mall och primers för 1,3 kb och 10 kb amplikoner. Mängden DNA-mall är tillräcklig för att utföra 20 kontrollreaktioner av 50 μl volym eller 50 kontrollreaktioner på 20 μl volym.
Höjdpunkter
  • High fidelity (52X Taq )
  • Snabb PCR på grund av korta förlängningstider (15 –30 s/kb)
  • Robust prestanda, minimal optimering behövs
  • Ökat produktutbyte med minimala enzymmängder
Tillämpningar
  • High-fidelity PCR
  • Hög genomströmning
  • Amplifiering av svåra (GC-rika) mallar
  • Mallgenerering för sekvensering
  • Multiplex PCR
  • PCR med lång räckvidd
  • Kloning & mutagenes
  • Microarray
Anteckningar
  • Annealingregler för Phusion DNA-polymeraser skiljer sig från många vanliga DNA-polymeraser (som Taq DNA-polymeraser).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • Phusion DNA-polymeras (2 U/μ L)
• 5X Phusion GC& HF-buffert
• dNTP-blandning (10 mM vardera)
• Kontrollmall (λ DNA) och DNA-storleksstandard
• 1,3 kb& 10 kb primers (4μ M vardera)
• 50 mM MgCl 2 lösning och DMSO
Förvara vid– 20 °C.
GC-rik PCR-prestanda Hög
Polymeras Phusion High-Fidelity DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb
Produkttyp High-Fidelity PCR Kit
Kvantitet 50 reaktioner
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Standard PCR, High-fidelity PCR
Trohet (mot Taq) 52X
Hot Start Nej
Antal reaktioner 50 reaktioner
Hänga över Trubbig
Reaktionsformat Separata komponenter
Storlek (slutprodukt) 20 kb eller mindre