Läs mer
Thermo Scientific™ Phusion High-Fidelity PCR-sats
Produktkod. p-9026018 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Antal reaktioner:
200 reaktioner
50 reaktioner
Förpackningsstorlek:
200 reaktioner
50 reaktioner
Produktkod. 10044257
Brand: Thermo Scientific™ F553S
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA-polymeraser sätter en guldstandard för högpresterande PCR.
Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA-polymeras sätter en hög standard för högpresterande PCR. Med en felfrekvens som är 50 gånger lägre än den för Taq och 6 gånger lägre än den för Pfu , är Phusion High-Fidelity DNA-polymeras ett utmärkt val för kloning och andra applikationer som kräver hög trohet. Phusion DNA-polymeraser erbjuder robust prestanda med korta protokolltider, även i närvaro av PCR-hämmare, och genererar högre utbyten med lägre enzymmängder än andra DNA-polymeraser.
Phusion High-Fidelity PCR Kit innehåller alla nödvändiga reagenser för PCR inklusive kontroll lambda DNA-mall och primers för 1,3 kb och 10 kb amplikoner. Mängden DNA-mall är tillräcklig för att utföra 20 kontrollreaktioner av 50 μl volym eller 50 kontrollreaktioner på 20 μl volym.
Höjdpunkter
  • High fidelity (52X Taq )
  • Snabb PCR på grund av korta förlängningstider (15 –30 s/kb)
  • Robust prestanda, minimal optimering behövs
  • Ökat produktutbyte med minimala enzymmängder
Tillämpningar
  • High-fidelity PCR
  • Hög genomströmning
  • Amplifiering av svåra (GC-rika) mallar
  • Mallgenerering för sekvensering
  • Multiplex PCR
  • PCR med lång räckvidd
  • Kloning & mutagenes
  • Microarray
Anteckningar
  • Annealingregler för Phusion DNA-polymeraser skiljer sig från många vanliga DNA-polymeraser (som Taq DNA-polymeraser).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • Phusion DNA-polymeras (2 U/μ L)
• 5X Phusion GC& HF-buffert
• dNTP-blandning (10 mM vardera)
• Kontrollmall (λ DNA) och DNA-storleksstandard
• 1,3 kb& 10 kb primers (4μ M vardera)
• 50 mM MgCl 2 lösning och DMSO
Förvara vid– 20 °C.
GC-rik PCR-prestanda Hög
Polymeras Phusion High-Fidelity DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb
Produkttyp High-Fidelity PCR Kit
Kvantitet 50 reaktioner
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Standard PCR, High-fidelity PCR
Trohet (mot Taq) 52X
Hot Start Nej
Antal reaktioner 50 reaktioner
Hänga över Trubbig
Reaktionsformat Separata komponenter
Storlek (slutprodukt) 20 kb eller mindre