Läs mer
Thermo Scientific™ Phusion High-Fidelity PCR mastermix med HF eller GC buffert
Produktkod. 10523288 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Inkluderar:
GC-buffert
HF-buffert
Antal reaktioner:
100 reaktioner
500 reaktioner
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
500 reaktioner
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Antal reaktioner Förpackningsstorlek
10523288 GC-buffert 100 reaktioner -
10094387 GC-buffert 500 reaktioner -
10402678 HF-buffert 500 reaktioner 500 reaktioner
10369537 HF-buffert 100 reaktioner 100 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10523288 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer F532S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1964.00 SEK
    1610.65 SEK / 100 reaktioner
    Save 353.35 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA-polymeraser sätter en guldstandard för högpresterande PCR.
Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA-polymeraser sätter en guldstandard för högpresterande PCR. Med en felfrekvens som är 50 gånger lägre än den för Taq och 6 gånger lägre än den för Pfu , är Phusion High-Fidelity DNA-polymeras ett utmärkt val för kloning och andra tillämpningar som kräver hög trohet. Phusion DNA-polymeraser erbjuder robust prestanda med korta protokolltider, även i närvaro av PCR-hämmare, och genererar högre utbyten med lägre enzymmängder än andra DNA-polymeraser.
Phusion High-Fidelity PCR mastermix är en bekväm 2X-blandning som innehåller Phusion DNA-polymeras, nukleotider och optimerad reaktionsbuffert inklusive MgCl2 . Två mastermixformuleringar finns tillgängliga: med HF-buffert (F-531S och F-531L) och med GC-buffert (F-532S och F-532L). Felfrekvensen för Phusion DNA-polymeras i HF-buffert (4,4 x 10-7 ) är lägre än den i GC-buffert (9,5 x 10-7 ). Därför bör mastermixen med HF-buffert användas som standardmastermix för high-fidelity-amplifiering. GC Buffer kan dock förbättra prestandan för Phusion DNA-polymeras på vissa svåra eller långa mallar, såsom GC-rika mallar eller de med komplexa sekundära strukturer.
Höjdpunkter
  • High fidelity (25X Taq )
  • Snabb PCR på grund av korta förlängningstider (15 –30 s/kb)
  • Robust prestanda, minimal optimering behövs
Tillämpningar
  • Amplifiering av svåra (GC-rika) mallar
  • High-fidelity PCR
  • Kloning
  • Mallgenerering för sekvensering
  • PCR med lång räckvidd (upp till 20 kb)
  • Mutagenes
  • Hög genomströmning PCR
Använder Phusion DNA-polymeraser
Annealingregler för Phusion DNA-polymeraser skiljer sig från många vanliga DNA-polymeraser (som Taq DNA-polymeraser).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring •2X Phusion Master Mix med GC-buffert (2 x 1,25 ml)
• 100 % DMSO (1 x 500μ L)
Butik på– 20 °C.
GC-rik PCR-prestanda Hög
Polymeras Phusion High-Fidelity DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb
Produkttyp High-Fidelity PCR Master Mix
Kvantitet 100 reaktioner
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Standard PCR, High-fidelity PCR
Trohet (mot Taq) 52X
Hot Start Nej
Antal reaktioner 100 reaktioner
Hänga över Trubbig
Reaktionsformat SuperMix eller Master Mix
Storlek (slutprodukt) 20 kb eller mindre
Inkluderar GC-buffert