Läs mer
Thermo Scientific™ Phusion High-Fidelity PCR mastermix med HF eller GC buffert
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA-polymeraser sätter en guldstandard för högpresterande PCR. Med en felfrekvens som är 50 gånger lägre än den för Taq och 6 gånger lägre än den för Pfu , är Phusion High-Fidelity DNA-polymeras ett utmärkt val för kloning och andra tillämpningar som kräver hög trohet. Phusion DNA-polymeraser erbjuder robust prestanda med korta protokolltider, även i närvaro av PCR-hämmare, och genererar högre utbyten med lägre enzymmängder än andra DNA-polymeraser.
Phusion High-Fidelity PCR mastermix är en bekväm 2X-blandning som innehåller Phusion DNA-polymeras, nukleotider och optimerad reaktionsbuffert inklusive MgCl2 . Två mastermixformuleringar finns tillgängliga: med HF-buffert (F-531S och F-531L) och med GC-buffert (F-532S och F-532L). Felfrekvensen för Phusion DNA-polymeras i HF-buffert (4,4 x 10-7 ) är lägre än den i GC-buffert (9,5 x 10-7 ). Därför bör mastermixen med HF-buffert användas som standardmastermix för high-fidelity-amplifiering. GC Buffer kan dock förbättra prestandan för Phusion DNA-polymeras på vissa svåra eller långa mallar, såsom GC-rika mallar eller de med komplexa sekundära strukturer.
Höjdpunkter
- High fidelity (25X Taq )
- Snabb PCR på grund av korta förlängningstider (15 –30 s/kb)
- Robust prestanda, minimal optimering behövs
Tillämpningar
- Amplifiering av svåra (GC-rika) mallar
- High-fidelity PCR
- Kloning
- Mallgenerering för sekvensering
- PCR med lång räckvidd (upp till 20 kb)
- Mutagenes
- Hög genomströmning PCR
Använder Phusion DNA-polymeraser
Annealingregler för Phusion DNA-polymeraser skiljer sig från många vanliga DNA-polymeraser (som Taq DNA-polymeraser).
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 2X |
| Innehåll och lagring | •2X Phusion Master Mix med GC-buffert (2 x 1,25 ml) • 100 % DMSO (1 x 500μ L) Butik på– 20 °C. |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| Polymeras | Phusion High-Fidelity DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Snabb |
| Produkttyp | High-Fidelity PCR Master Mix |
| Kvantitet | 100 reaktioner |
| Frakt skick | Torr is |
| För användning med (applikation) | Standard PCR, High-fidelity PCR |
| Trohet (mot Taq) | 52X |
| Visa mer |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.