Läs mer
Thermo Scientific™ Phusion™ High-Fidelity DNA-polymeraser (2 U/μ L)
Produktkod. 10287787 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Färg:
Färglös
Klart
Antal reaktioner:
100 reaktioner
2000 reaktioner
500 reaktioner
Förpackningsstorlek:
100 enheter
500 enheter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Antal reaktioner Förpackningsstorlek
10287787 Färglös 500 reaktioner 500 enheter
10024537 Färglös 100 reaktioner 100 enheter
16254551 Färglös 2000 reaktioner -
13575160 Klart 100 reaktioner 100 enheter
13585160 Klart 500 reaktioner -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10287787 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer F530L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5040.00 SEK
    4233.65 SEK / Paket med 500
    Save 806.35 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA-polymeraser sätter en guldstandard för högpresterande PCR.
Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA-polymeraser sätter en guldstandard för högpresterande PCR. Med en felfrekvens som är 50 gånger lägre än den för Taq och 6 gånger lägre än den för Pfu , är Phusion High-Fidelity DNA-polymeras ett utmärkt val för kloning och andra applikationer som kräver hög trohet. Phusion DNA-polymeraser erbjuder robust prestanda med korta protokolltider, även i närvaro av PCR-hämmare, och genererar högre utbyten med lägre enzymmängder än andra DNA-polymeraser.
Funktioner i Phusion™ High-Fidelity DNA-polymeras inkluderar:
  • High fidelity (52X Taq )
  • Snabb PCR på grund av korta förlängningstider (15 –30 s/kb)
  • Robust prestanda, minimal optimering behövs
  • Höga utbyten av PCR-produkter med minimala enzymmängder
  • Finns i Green buffertformat för direkt laddning av PCR-produkter på geler (F-534S eller F-534L)
Tillämpningar
  • High-fidelity PCR
  • Kloning
  • Mallgenerering för sekvensering
  • Amplifiering av svåra (GC-rika) mallar
  • PCR med lång räckvidd (upp till 20 kb)
  • Mutagenes
  • Hög genomströmning PCR
  • Microarray
Obs: Annealingregler för Phusion DNA-polymeraser skiljer sig från många vanliga DNA-polymeraser (som Taq DNA-polymeraser). För optimala resultat, använd vår bekväma Tm-räknare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2 U/μl
Innehåll och lagring • Phusion DNA-polymeras (2 U/μ L)
• 5X Phusion HF& GC-buffertar
• DMSO
• 50 mM MgCl 2 -lösning
Phusion HF-buffert och Phusion GC-buffert ger vardera 1,5 mM MgCl 2 i den slutliga 1X-koncentrationen.
Förvara vid -20 °C.
GC-rik PCR-prestanda Hög
Polymeras Phusion High-Fidelity DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb
Produkttyp High-Fidelity DNA-polymeras
Kvantitet 500 U
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Standard PCR, High-fidelity PCR
Trohet (mot Taq) 52X
Hot Start Nej
Antal reaktioner 500 reaktioner
Hänga över Trubbig
Reaktionsformat Fristående
Storlek (slutprodukt) 20 kb eller mindre