Läs mer
Thermo Scientific™ Phusion™ High-Fidelity DNA-polymeraser (2 U/μ L)
Produktkod. 13585160 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Färg:
Färglös
Klart
Antal reaktioner:
100 reaktioner
2000 reaktioner
500 reaktioner
Förpackningsstorlek:
100 enheter
500 enheter
Product Code. 13585160
Brand: Thermo Scientific™ F534L
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Includes
Phusion High-Fidelity DNA-polymeras
  • Phusion DNA-polymeras 2 U/μ L
  • 5X Phusion HF-buffert
  • 5X Phusion GC-buffert
  • DMSO
  • 50 mM MgCl2 -lösning
Både Phusion HF-buffert och Phusion GC-buffert ger 1,5 mM MgCl2 i den slutliga 1X-koncentrationen.
Phusion Grönt High-Fidelity DNA-polymeras
  • Phusion DNA-polymeras 2 U/μ L
  • 5X Phusion Grön HF-buffert
  • 5X Phusion Grön GC-buffert
  • DMSO
  • 50 mM MgCl2 -lösning
Både Phusion Grön HF-buffert och Phusion Grön GC-buffert ger 1,5 mM MgCl2 i den slutliga 1X-koncentrationen.
Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA-polymeraser sätter en guldstandard för högpresterande PCR.
Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA-polymeraser sätter en guldstandard för högpresterande PCR. Med en felfrekvens som är 50 gånger lägre än den för Taq och 6 gånger lägre än den för Pfu , är Phusion High-Fidelity DNA-polymeras ett utmärkt val för kloning och andra applikationer som kräver hög trohet. Phusion DNA-polymeraser erbjuder robust prestanda med korta protokolltider, även i närvaro av PCR-hämmare, och genererar högre utbyten med lägre enzymmängder än andra DNA-polymeraser.
Funktioner i Phusion™ High-Fidelity DNA-polymeras inkluderar:
  • High fidelity (52X Taq )
  • Snabb PCR på grund av korta förlängningstider (15 –30 s/kb)
  • Robust prestanda, minimal optimering behövs
  • Höga utbyten av PCR-produkter med minimala enzymmängder
  • Finns i Green buffertformat för direkt laddning av PCR-produkter på geler (F-534S eller F-534L)
Tillämpningar
  • High-fidelity PCR
  • Kloning
  • Mallgenerering för sekvensering
  • Amplifiering av svåra (GC-rika) mallar
  • PCR med lång räckvidd (upp till 20 kb)
  • Mutagenes
  • Hög genomströmning PCR
  • Microarray
Obs: Annealingregler för Phusion DNA-polymeraser skiljer sig från många vanliga DNA-polymeraser (som Taq DNA-polymeraser). För optimala resultat, använd vår bekväma Tm-räknare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Koncentration 2 U/μl
Innehåll och lagring • Phusion DNA-polymeras, 2 U/μ L
• 5X Phusion Gröna HF- och GF-buffertar
• DMSO
• 50 mM MgCl2 Grön
Phusion HF och Phusion Gröna GC-buffertar ger var och en 1,5 mM MgCl2 i den slutliga 1X-koncentrationen.
Förvara vid -20 °C.
GC-rik PCR-prestanda Hög
Polymeras Phusion High-Fidelity DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb
Produkttyp High-Fidelity DNA-polymeras
Kvantitet 500 U
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Standard PCR, High-fidelity PCR
Trohet (mot Taq) 52X
Hot Start Nej
Antal reaktioner 500 reaktioner
Hänga över Trubbig
Reaktionsformat Fristående
Storlek (slutprodukt) 20 kb eller mindre