Läs mer
Thermo Scientific™ Phusion™ High-Fidelity DNA-polymeraser (2 U/μ L)
Produktkod. 16254551 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Färg:
Färglös
Klart
Antal reaktioner:
100 reaktioner
2000 reaktioner
500 reaktioner
Förpackningsstorlek:
100 enheter
500 enheter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Antal reaktioner Förpackningsstorlek
16254551 Färglös 2000 reaktioner -
10024537 Färglös 100 reaktioner 100 enheter
10287787 Färglös 500 reaktioner 500 enheter
13575160 Klart 100 reaktioner 100 enheter
13585160 Klart 500 reaktioner -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 16254551 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer F530XL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20420.00 SEK
    17152.65 SEK / 2000 enheter
    Save 3267.35 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA-polymeraser sätter en guldstandard för högpresterande PCR.
Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA-polymeraser sätter en guldstandard för högpresterande PCR. Med en felfrekvens som är 50 gånger lägre än den för Taq och 6 gånger lägre än den för Pfu , är Phusion High-Fidelity DNA-polymeras ett utmärkt val för kloning och andra applikationer som kräver hög trohet. Phusion DNA-polymeraser erbjuder robust prestanda med korta protokolltider, även i närvaro av PCR-hämmare, och genererar högre utbyten med lägre enzymmängder än andra DNA-polymeraser.
Funktioner i Phusion™ High-Fidelity DNA-polymeras inkluderar:
  • High fidelity (52X Taq )
  • Snabb PCR på grund av korta förlängningstider (15 –30 s/kb)
  • Robust prestanda, minimal optimering behövs
  • Höga utbyten av PCR-produkter med minimala enzymmängder
  • Finns i Green buffertformat för direkt laddning av PCR-produkter på geler (F-534S eller F-534L)
Tillämpningar
  • High-fidelity PCR
  • Kloning
  • Mallgenerering för sekvensering
  • Amplifiering av svåra (GC-rika) mallar
  • PCR med lång räckvidd (upp till 20 kb)
  • Mutagenes
  • Hög genomströmning PCR
  • Microarray
Obs: Annealingregler för Phusion DNA-polymeraser skiljer sig från många vanliga DNA-polymeraser (som Taq DNA-polymeraser). För optimala resultat, använd vår bekväma Tm-räknare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2 U/μl
Innehåll och lagring • Phusion DNA-polymeras (2 U/μ L)
• 5X Phusion HF& GC-buffertar
• DMSO
• 50 mM MgCl 2 -lösning
Phusion HF-buffert och Phusion GC-buffert ger vardera 1,5 mM MgCl 2 i den slutliga 1X-koncentrationen.
Förvara vid -20 °C.
GC-rik PCR-prestanda Hög
Polymeras Phusion High Fidelity DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb
Produkttyp High-Fidelity DNA-polymeras
Kvantitet 2000 U
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Standard PCR, High-fidelity PCR
Trohet (mot Taq) 52X
Hot Start Nej
Antal reaktioner 2000 reaktioner
Hänga över Trubbig
Reaktionsformat Fristående
Storlek (slutprodukt) 20 kb eller mindre