Läs mer
Thermo Scientific™ Phusion™ Hot Start II DNA-polymeras& dNTP Mix (10 mM vardera)
Produktkod. 17174519 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
2000 reaktioner
Produktkod. Kvantitet
17174519 2000 reaktioner
1 options
Produktkod. 17174519 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer F549N
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Detta paket inkluderar Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA-polymeras (4 x 500 U) och högkvalitativ dNTP-blandning (10 mM vardera, 2 x 1 mL).
Thermo Scientific Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA Polymerase sätter en hög standard för högpresterande PCR. Med en felfrekvens som är 52 gånger lägre än den förTaq och 6 gånger lägre än den för Pfu , är detta polymeras ett utmärkt val för kloning och andra tillämpningar som kräver hög trohet och erbjuder robust prestanda med korta protokolltider, även i närvaro av PCR-hämmare. Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA-polymeras genererar högre utbyten med lägre enzymmängder än andra DNA-polymeraser.
Med Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA-polymeras, amplifiering fortskrider utan produktion av ospecifika produkter på grund av kombinationen av Phusion DNA-polymeras och en reversibelt bunden, specifik Affibody-ligand som hämmar DNA-polymerasaktivitet vid rumstemperatur. Affibody-liganden hämmar också 3'- till 5'-exonukleasaktiviteten hos polymeraset, vilket förhindrar nedbrytning av primrar och mall-DNA under reaktionsuppsättningen. Vid temperaturer som främjar polymerasaktivitet frisätts liganden, vilket gör polymeraset fullt aktivt. Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA-polymeras återaktiveras omedelbart vid höga temperaturer och kräver inget separat aktiveringssteg i PCR-protokoll.
Funktioner
  • High fidelity (52XTaq )
  • Ingen ospecifik amplifiering och primernedbrytning under reaktionsinställningen
  • Snabb PCR på grund av korta förlängningstider (15 –30 s/kb)
  • Ökat produktutbyte med minimala enzymmängder
Användningsområden
  • Standard PCR
  • qPCR
  • High fidelity och lång PCR
  • LAMPA-PCR
  • cDNA-syntes
  • RT-PCR, RDA , MDA
  • DNA-märkning och sekvensering
dNTP-mix
Thermo Scientific dNTP Mix (kat.nr. R0192) innehåller förblandade vattenlösningar av dATP, dCTP, dGTP och dTTP, var och en med en slutkoncentration på 10 mM. Nukleotiderna har mer än 99 % renhet och är fria från nukleasaktiviteter, såväl som humant och E. coli DNA. Blandningar erbjuder möjligheten att minska antalet pipetteringssteg och risken för fel i reaktionsinställningen.
  • Mer än 99 % renhet bekräftad med HPLC
  • Fri från humant och E. coli DNA
  • Stabil efter flera frys-upptiningscykler
  • Upp till 95 % av dNTP:er förblir i trifosfatform efter 7 veckor i rumstemperatur
  • Upp till 90 % av dNTP:erna förblir i trifosfatform efter 30 cykler av PCR (1 minut vid 94 °C; 3 minuter vid 72 °C)
Anteckningar
  • Detta paket inkluderar Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA-polymeras (4 x 500 U) och högkvalitativ dNTP-blandning (10 mM vardera, 2 x 1 mL).
  • Glödgningsregler för Phusion DNA-polymeraser skiljer sig från många vanliga DNA-polymeraser (t.exTaq DNA-polymeraser).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2 U/μl
Innehåll och lagring • Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA-polymeras (4 x 500 U vid 2 U/μ L)
• 10 mM dNTP-blandning (2 x 1 mL)
• 5X Phusion HF& GC-buffertar
• DMSO
• 50 mM MgCl 2 -
lösning Förvara vid
– 5 C °till– 30 °C.
Detektionsmetod Primer-probe
GC-rik PCR-prestanda Hög
Polymeras Phusion Hot Start II DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb
Produkttyp Hot Start DNA Polymerase och dNTP Mix
Kvantitet 2000 reaktioner
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Varmstarts-PCR, High-fidelity PCR
Trohet (mot Taq) 52X
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 2000 reaktioner
Hänga över Trubbig
Reaktionsformat Separata komponenter
Storlek (slutprodukt) 20 kb eller mindre