Läs mer
Thermo Scientific™ Phusion Human Specimen Direct PCR Kit
Produktkod. 10639209 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
200 reaktioner
Förpackningsstorlek:
200 reaktioner
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10639209 200 reaktioner 200 reaktioner
1 options
Produktkod. 10639209 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer F150BID
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Thermo Scientific Phusion Human Specimen Direct PCR Kit ger oöverträffad bekvämlighet för DNA-amplifiering genom att tillåta PCR direkt från orenade humana prover.
Thermo Scientific Phusion Human Specimen Direct PCR Kit ger oöverträffad bekvämlighet för DNA-amplifiering genom att tillåta PCR direkt från orenade humana prover. En liten mängd prov används direkt i PCR-reaktionen utan föregående reningssteg. Detta möjliggör betydande besparingar i både tid och kostnad.
Testade provmaterial inkluderar buckala pinnar, saliv, fostervatten, hår, fingernaglar, tänder och hudbiopsier. Satsen är kompatibel med färska, frysta och till och med formalinfixerade, paraffininbäddade (FFPE) humana vävnadsprover. De Phusion Human Specimen Direct PCR Kit innehåller optimerade reagenser och detaljerade protokoll för många provmaterial. Den modifierade Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA-polymeras som används i satsen är ett mycket exakt korrekturläsande DNA-polymeras, och PCR-produkter som erhålls är perfekt lämpade även för kloningsändamål.
Funktioner
  • Inget behov av tidskrävande och dyra DNA-reningssteg
  • Två enkla protokoll för olika applikationer
  • Extremt korta PCR-protokolltider
  • Ändrad Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA-polymeras ger rikliga utbyten av specifik produkt
Anteckningar
  • Den optimala glödgningstemperaturen för Phusion DNA-polymeraser kan skilja sig väsentligt från det hosTaq -baserade DNA-polymeraser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • Phusion Humant prov DNA-polymeras, 80μ L
• 2X Phusion Humant prov PCR-buffert, 2 x 1,25 ml
• Universal Control Primer Mix (25μ M), 40μ L
• Spädningsbuffert, 2 x 5 ml
• DNARelease Additive, 3 x 100μ L
Förvara vid -20 °C.
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod Direkt PCR
Polymeras Phusion Humant prov DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb
Produkttyp Direkt PCR Kit
Kvantitet 200 reaktioner
Frakt skick Våt eller tor ris
För användning med (applikation) Varmstarts-PCR
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 200 reaktioner
Hänga över Trubbig
Reaktionsformat Separata komponenter
Provtyp Människa
Utgångsmaterial DNA