Läs mer
Thermo Scientific™ Phusion™ Plus DNA-polymeras
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17218570 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Antal reaktioner:
100 reaktioner
2000 reaktioner
500 reaktioner
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner
17218570 100 reaktioner
17208570 500 reaktioner
17228570 2000 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17218570 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer F630S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1218.00 SEK
    1035.65 SEK / 100 reaktioner
    Save 182.35 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific Phusion Plus DNA Polymerase är ett hot-start, high-fidelity DNA-polymeras som kombinerar proteinfusionsteknologi och universell primer-annealing.
Thermo Scientific Phusion Plus DNA Polymerase är ett hot-start, high-fidelity DNA-polymeras som kombinerar proteinfusionsteknologi och universell primer-annealing. Det är ett Pyrococcus -liknande korrekturläsande DNA-polymeras smält till en processivitetshöjande domän, vilket möjliggör Phusion Plus DNA-polymeras för att generera PCR-sekvenser med hög noggrannhet, känslighet och inhibitortolerans.
Funktioner inkluderar:
  • >100X högre sekvensnoggrannhet änTaq polymeras
  • Universal glödgningstemperatur på 60 °C i PCR
  • Hot-start-mekanism minskar ospecifik amplifiering och primernedbrytning
  • Automatisering aktiverad på grund av 24-timmarsstabilitet av sammansatta reaktioner
  • Hög inhibitortolerans för arbete med DNA av suboptimal renhet
Romanen Phusion Plus reaktionsbuffert innehåller patentskyddade tillsatser som stabiliserar primer-/mallduplexer under glödgningssteget vid 60 °C. Denna unika buffertformulering ökar PCR-specificiteten utan att behöva optimera hybridiseringstemperaturen för varje primerpar, vilket hjälper till att spara tid och undvika misstag i PCR-körningar. Dessutom med Phusion Plus DNA-polymeras och dess universella hybridiseringsfunktion, olika PCR-reaktioner kan cyklas tillsammans med samma protokoll.
Phusion Plus DNA Polymerase är inaktivt vid omgivningstemperaturer på grund av dess varmstartmekanism som medieras av Affibody-molekyler, vilket möjliggör installation och lagring av sammansatta PCR-reaktioner vid rumstemperatur. Enzymaktiviteten är helt återställd efter det initiala denatureringssteget.
Användningsområden
  • High-fidelity PCR
  • Kloning& mutagenes
  • Mallgenerering för sekvensering
  • GC-rik PCR
  • PCR med lång räckvidd (upp till 20 kb)
  • PCR med hög genomströmning
Anteckningar
  • För att förenkla reaktionsinställningen, Phusion Plus DNA Polymerase finns också i färdiga mastermix-format.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • Phusion Plus DNA-polymeras (50μ L)
• 5X Phusion Plusbuffert (1,25 ml)
• 5X Phusion GC Enhancer (1,25 ml)
Butik på– 15 °C till– 25 °C.
GC-rik PCR-prestanda Hög
Polymeras Phusion Plus DNA-polymeras
Reaktionshastighet 15 till 30 sek./kb
Kvantitet 100 x 50μ L reaktioner
Frakt skick Rumstempererad eller våtis
För användning med (applikation) Varmstarts-PCR, High-fidelity PCR
Trohet (mot Taq) >100X
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 100 reaktioner
Hänga över Trubbig
Reaktionsformat Separata komponenter
Storlek (slutprodukt) 20 kb eller mindre