Beskrivning
Thermo Scientific Phusion Plus DNA Polymerase är ett hot-start, high-fidelity DNA-polymeras som kombinerar proteinfusionsteknologi och universell primer-annealing. Det är ett Pyrococcus -liknande korrekturläsande DNA-polymeras smält till en processivitetshöjande domän, vilket möjliggör Phusion Plus DNA-polymeras för att generera PCR-sekvenser med hög noggrannhet, känslighet och inhibitortolerans.
Funktioner inkluderar:
- >100 gånger högre sekvensnoggrannhet än Taq polymeras
- Universell glödgningstemperatur på 60 °C i PCR
- Varmstartsmekanismen minskar ospecifik förstärkning och nedbrytning av primern
- Automatisering möjliggjord tack vare 24-timmars stabilitet i sammansatta reaktioner
- Hög inhibitortolerans för arbete med DNA av suboptimal renhet
Den nya Phusion Plus reaktionsbufferten innehåller proprietära tillsatser som stabiliserar primer/mall-duplexer under glödgningssteget vid 60 °C. Denna unika buffertformulering ökar PCR-specificiteten utan att behöva optimera glödgningstemperaturen för varje primerpar, vilket hjälper till att spara tid och undvika misstag vid PCR-körningar. Dessutom Phusion kan med Plus DNA Polymerase och dess universella annealeringsfunktion olika PCR-reaktioner cyklas tillsammans med samma protokoll.
Phusion Dessutom är DNA-polymeras inaktivt vid omgivningstemperatur på grund av dess varmstartsmekanism som medieras av Affibody-molekyler, vilket möjliggör uppbyggnad och lagring av sammansatta PCR-reaktioner vid rumstemperatur. Enzymaktiviteten återställs helt efter det initiala denatureringssteget.
Användningsområden:
- Högupplöst PCR
- Molekylkloning och subkloning
- Mallgenerering för sekvensering
- GC-rik PCR
- PCR med lång räckvidd
- Multiplex-målförstärkning
- Syntetisk biologi och arbetsflöden för DNA-montering
- DNA-mallgenerering för in vitro-transkription och mRNA-syntes
- Platsstyrd mutagenes
- Mikrobiell genomik och mikrobiomforskning
- Syntetisk biologi och arbetsflöden för DNA-montering
Anteckningar
- För att förenkla rebrionuppsättningen Phusion finns Plus DNA Polymerase även tillgängligt i färdiga mastermixformat.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Fyra förpackningar som var och en innehåller: • Phusion Plus DNA-polymeras (250μ L) • 5X Phusion Plusbuffert (5 x 1,25 ml) • 5X Phusion GC Enhancer (4 x 1,25 ml) Butik på– 15 °C till– 25 °C. |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| Polymeras | Phusion Plus DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | 15 till 30 sek./kb |
| Kvantitet | 2000 x 50μ L reaktioner |
| Frakt skick | Rumstempererad eller våtis |
| För användning med (applikation) | Varmstarts-PCR, High-fidelity PCR |
| Trohet (mot Taq) | >100X |
| Hot Start | Inbyggd varmstart |
| Antal reaktioner | 2000 reaktioner |
| Visa mer |