Läs mer
Thermo Scientific™ Phusion™ Plus DNA-polymeras
Produktkod. p-7220870 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Antal reaktioner:
100 reaktioner
2000 reaktioner
500 reaktioner
Produktkod. 17208570
Brand: Thermo Scientific™ F630L
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific Phusion Plus DNA Polymerase är ett hot-start, high-fidelity DNA-polymeras som kombinerar proteinfusionsteknologi och universell primer-annealing.
Thermo Scientific Phusion Plus DNA Polymerase är ett hot-start, high-fidelity DNA-polymeras som kombinerar proteinfusionsteknologi och universell primer-annealing. Det är ett Pyrococcus -liknande korrekturläsande DNA-polymeras smält till en processivitetshöjande domän, vilket möjliggör Phusion Plus DNA-polymeras för att generera PCR-sekvenser med hög noggrannhet, känslighet och inhibitortolerans.
Funktioner inkluderar:
  • >100X högre sekvensnoggrannhet änTaq polymeras
  • Universal glödgningstemperatur på 60 °C i PCR
  • Hot-start-mekanism minskar ospecifik amplifiering och primernedbrytning
  • Automatisering aktiverad på grund av 24-timmarsstabilitet av sammansatta reaktioner
  • Hög inhibitortolerans för arbete med DNA av suboptimal renhet
Romanen Phusion Plus reaktionsbuffert innehåller patentskyddade tillsatser som stabiliserar primer-/mallduplexer under glödgningssteget vid 60 °C. Denna unika buffertformulering ökar PCR-specificiteten utan att behöva optimera hybridiseringstemperaturen för varje primerpar, vilket hjälper till att spara tid och undvika misstag i PCR-körningar. Dessutom med Phusion Plus DNA-polymeras och dess universella hybridiseringsfunktion, olika PCR-reaktioner kan cyklas tillsammans med samma protokoll.
Phusion Plus DNA Polymerase är inaktivt vid omgivningstemperaturer på grund av dess varmstartmekanism som medieras av Affibody-molekyler, vilket möjliggör installation och lagring av sammansatta PCR-reaktioner vid rumstemperatur. Enzymaktiviteten är helt återställd efter det initiala denatureringssteget.
Användningsområden
  • High-fidelity PCR
  • Kloning& mutagenes
  • Mallgenerering för sekvensering
  • GC-rik PCR
  • PCR med lång räckvidd (upp till 20 kb)
  • PCR med hög genomströmning
Anteckningar
  • För att förenkla reaktionsinställningen, Phusion Plus DNA Polymerase finns också i färdiga mastermix-format.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • Phusion Plus DNA-polymeras (250μ L)
• 5X Phusion Plusbuffert (5 x 1,25 ml)
• 5X Phusion GC Enhancer (4 x 1,25 ml)
Butik på– 15 °C till– 25 °C.
GC-rik PCR-prestanda Hög
Polymeras Phusion Plus DNA-polymeras
Reaktionshastighet 15 till 30 sek./kb
Kvantitet 500 x 50μ L reaktioner
Frakt skick Room Temp or Wet Ice
För användning med (applikation) Varmstarts-PCR, High-fidelity PCR
Trohet (mot Taq) >100X
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 500 reaktioner
Hänga över Trubbig
Reaktionsformat Separata komponenter
Storlek (slutprodukt) 20 kb eller mindre