Läs mer
Thermo Scientific™ Phusion™ Plus PCR-mastermixar
Produktkod. 17278570 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Färg:
Färglös
Klart
Antal reaktioner:
100 reaktioner
2000 reaktioner
500 reaktioner
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Antal reaktioner
17278570 Klart 500 reaktioner
17288570 Klart 100 reaktioner
17208580 Klart 2000 reaktioner
17238570 Färglös 500 reaktioner
17248570 Färglös 100 reaktioner
17268570 Färglös 2000 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17278570 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer F632L
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific Phusion Plus PCR Master Mix är en bekväm, färdig att använda 2X blandning av Phusion Plus DNA-polymeras, buffert, magnesiumklorid och dNTP.
Thermo Scientific Phusion Plus Green PCR Master Mix är en bekväm, färdig att använda 2X blandning av Phusion Plus DNA-polymeras, buffert, magnesiumklorid och dNTP. Mastermix-formatet förenklar reaktionsinställningen med minimala pipetteringssteg och behåller alla funktioner i Phusion Plus DNA-polymeras. Dessutom är två spårningsfärgämnen och ett densitetsreagens förtillsatt till mastermixen för direkt laddning av PCR-produkter på geler.
Funktioner i Phusion™ Plus PCR Master Mix inkluderar:
  • Hög fidelitet—ger >100 gånger högre sekvensnoggrannhet än Taq polymeras
  • Bekväm installation—möjliggör en universell glödgningstemperatur på 60 °C i PCR
  • Förbättrad specificitet—hotstart-mekanism minskar icke-specifik förstärkning och primernedbrytning
  • Bänkstabilitetsautomation—möjliggjord tack vare 24-timmars stabilitet i monterade reaktioner
  • Hög inhibitortolerans—fungerar med DNA av suboptimal renhet
Phusion Plus DNA Polymerase är en hetstartad, högupplöst DNA-polymeras som förenar proteinfusionsteknologi och universell primerannealing. Det är en pyrococcus-liknande korrekturläsning av DNA-polymeras fusionerad med en processivitetsförbättrande domän, vilket gör det möjligt Phusion för Plus PCR Master Mix att generera PCR-sekvenser med hög noggrannhet, känslighet och inhibitortolerans. Dess nya reaktionsbuffert inkluderar proprietära tillsatser som stabiliserar primer/mall-duplexer under annealing-steget vid 60 °C. Denna unika buffertformulering ökar PCR-specificiteten utan behov av att optimera annealingtemperaturen för varje primerpar, vilket hjälper till att spara tid och undvika misstag vid PCR-körningar. Dessutom kan olika PCR-reaktioner cyklas tillsammans med Phusion Plus PCR Master Mix och dess universella glödgningsfunktion med samma protokoll.
Phusion Dessutom är PCR Master Mix inaktiv vid omgivningstemperatur på grund av dess varmstartmekanism som medieras av Affibody-molekyler, vilket möjliggör uppbyggnad och lagring av sammansatta PCR-reaktioner vid rumstemperatur. Enzymaktiviteten återställs helt efter det initiala denatureringssteget.
Användningsområden:
  • Högupplöst PCR
  • Molekylkloning och subkloning
  • Mallgenerering för sekvensering
  • GC-rik PCR
  • PCR med lång räckvidd
  • Multiplex-målförstärkning
  • Syntetisk biologi och arbetsflöden för DNA-montering
  • DNA-mallgenerering för in vitro-transkription och mRNA-syntes
  • Platsstyrd mutagenes
  • Mikrobiell genomik och mikrobiomforskning
  • Syntetisk biologi och arbetsflöden för DNA-montering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring •2X Phusion Plus Green PCR Master Mix (10 x 1,25 ml)
• 5X Phusion GC Enhancer (4 x 1,25 ml)
• Nukleasfritt vatten (10 x 1,25 ml)
Butik på– 15 °C till– 25 °C.
GC-rik PCR-prestanda Hög
Polymeras Phusion Plus DNA-polymeras
Reaktionshastighet 15 till 30 sek./kb
Kvantitet 500 x 50μ L reaktioner
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Varmstarts-PCR, High-fidelity PCR
Trohet (mot Taq) >100X
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 500 reaktioner
Hänga över Trubbig
Reaktionsformat Färdig att använda mastermix
Storlek (slutprodukt) 20 kb eller mindre