Läs mer
Thermo Scientific™ Phusion™ Plus PCR-mastermixar
Produktkod. 17288570 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Färg:
Färglös
Klart
Antal reaktioner:
100 reaktioner
2000 reaktioner
500 reaktioner
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Antal reaktioner
17288570 Klart 100 reaktioner
17278570 Klart 500 reaktioner
17208580 Klart 2000 reaktioner
17238570 Färglös 500 reaktioner
17248570 Färglös 100 reaktioner
17268570 Färglös 2000 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27969” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 17288570 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer F632S
Edge
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27969” för att få ditt kampanjpris
Thermo Scientific Phusion Plus PCR Master Mix är en bekväm, färdig att använda 2X blandning av Phusion Plus DNA-polymeras, buffert, magnesiumklorid och dNTP.
Thermo Scientific Phusion Plus Green PCR Master Mix är en bekväm, färdig att använda 2X blandning av Phusion Plus DNA-polymeras, buffert, magnesiumklorid och dNTP. Mastermix-formatet förenklar reaktionsinställningen med minimala pipetteringssteg och behåller alla funktioner i Phusion Plus DNA-polymeras. Dessutom är två spårningsfärgämnen och ett densitetsreagens förtillsatt till mastermixen för direkt laddning av PCR-produkter på geler.
Funktioner av Phusion™ Plus PCR Master Mix inkluderar:
  • High fidelity —ger> 100X högre sekvensnoggrannhet än Taq polymeras
  • Bekväm installation —möjliggör en universell glödgningstemperatur på 60 C °i PCR
  • Förbättrad specificitet —varmstartmekanism minskar ospecifik amplifiering och primernedbrytning
  • Bänkstabilitetsautomatisering —aktiverad på grund av 24-timmarsstabilitet för sammansatta reaktioner
  • Hög inhibitortolerans —fungerar med DNA av suboptimal renhet
Phusion Plus DNA Polymerase är ett hot-start, high-fidelity DNA-polymeras som kombinerar proteinfusionsteknologi och universell primer-annealing. Det är ett Pyrococcus-liknande korrekturläsande DNA-polymeras smält till en processivitetshöjande domän, vilket möjliggör Phusion Plus PCR Master Mix för att generera PCR-sekvenser med hög noggrannhet, känslighet och inhibitortolerans. Dess nya reaktionsbuffert innehåller patentskyddade tillsatser som stabiliserar primer/mallduplex under glödgningssteget vid 60 °C. Denna unika buffertformulering ökar PCR-specificiteten utan att behöva optimera hybridiseringstemperaturen för varje primerpar, vilket hjälper till att spara tid och undvika misstag i PCR-körningar. Dessutom med Phusion Plus PCR Master Mix och dess universella glödgningsfunktion, olika PCR-reaktioner kan cyklas tillsammans med samma protokoll.
Phusion Plus PCR Master Mix är inaktiv vid omgivningstemperaturer på grund av dess varmstartmekanism som medieras av Affibody-molekyler, vilket möjliggör installation och lagring av sammansatta PCR-reaktioner vid rumstemperatur. Enzymaktiviteten är helt återställd efter det initiala denatureringssteget.
Användningsområden
  • High-fidelity PCR
  • Kloning
  • Mallgenerering för sekvensering
  • Amplifiering av svåra (GC-rika) mallar
  • PCR med lång räckvidd (upp till 20 kb)
  • Mutagenes
  • PCR med hög genomströmning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring •2X Phusion Plus Green PCR Master Mix (2 x 1,25 ml)
• 5X Phusion GC Enhancer (1,25 ml)
• Nukleasfritt vatten (2 x 1,25 ml)
Butik på– 15 °C till– 25 °C.
GC-rik PCR-prestanda Hög
Polymeras Phusion Plus DNA-polymeras
Reaktionshastighet 15 till 30 sek./kb
Kvantitet 100 x 50μ L reaktioner
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Varmstarts-PCR, High-fidelity PCR
Trohet (mot Taq) >100X
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 100 reaktioner
Hänga över Trubbig
Reaktionsformat Färdig att använda mastermix
Storlek (slutprodukt) 20 kb eller mindre