Läs mer
Thermo Scientific™ Phusion™ Plus PCR-mastermixar
Produktkod. p-7220872 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Färg:
Färglös
Klart
Antal reaktioner:
100 reaktioner
2000 reaktioner
500 reaktioner
Produktkod. 17278570
Brand: Thermo Scientific™ F632L
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Thermo Scientific Phusion Plus PCR Master Mix är en bekväm, färdig att använda 2X blandning av Phusion Plus DNA-polymeras, buffert, magnesiumklorid och dNTP.
Thermo Scientific Phusion Plus Green PCR Master Mix är en bekväm, färdig att använda 2X blandning av Phusion Plus DNA-polymeras, buffert, magnesiumklorid och dNTP. Mastermix-formatet förenklar reaktionsinställningen med minimala pipetteringssteg och behåller alla funktioner i Phusion Plus DNA-polymeras. Dessutom är två spårningsfärgämnen och ett densitetsreagens förtillsatt till mastermixen för direkt laddning av PCR-produkter på geler.
Funktioner av Phusion™ Plus PCR Master Mix inkluderar:
  • High fidelity —ger> 100X högre sekvensnoggrannhet än Taq polymeras
  • Bekväm installation —möjliggör en universell glödgningstemperatur på 60 C °i PCR
  • Förbättrad specificitet —varmstartmekanism minskar ospecifik amplifiering och primernedbrytning
  • Bänkstabilitetsautomatisering —aktiverad på grund av 24-timmarsstabilitet för sammansatta reaktioner
  • Hög inhibitortolerans —fungerar med DNA av suboptimal renhet
Phusion Plus DNA Polymerase är ett hot-start, high-fidelity DNA-polymeras som kombinerar proteinfusionsteknologi och universell primer-annealing. Det är ett Pyrococcus-liknande korrekturläsande DNA-polymeras smält till en processivitetshöjande domän, vilket möjliggör Phusion Plus PCR Master Mix för att generera PCR-sekvenser med hög noggrannhet, känslighet och inhibitortolerans. Dess nya reaktionsbuffert innehåller patentskyddade tillsatser som stabiliserar primer/mallduplex under glödgningssteget vid 60 °C. Denna unika buffertformulering ökar PCR-specificiteten utan att behöva optimera hybridiseringstemperaturen för varje primerpar, vilket hjälper till att spara tid och undvika misstag i PCR-körningar. Dessutom med Phusion Plus PCR Master Mix och dess universella glödgningsfunktion, olika PCR-reaktioner kan cyklas tillsammans med samma protokoll.
Phusion Plus PCR Master Mix är inaktiv vid omgivningstemperaturer på grund av dess varmstartmekanism som medieras av Affibody-molekyler, vilket möjliggör installation och lagring av sammansatta PCR-reaktioner vid rumstemperatur. Enzymaktiviteten är helt återställd efter det initiala denatureringssteget.
Användningsområden
  • High-fidelity PCR
  • Kloning
  • Mallgenerering för sekvensering
  • Amplifiering av svåra (GC-rika) mallar
  • PCR med lång räckvidd (upp till 20 kb)
  • Mutagenes
  • PCR med hög genomströmning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring •2X Phusion Plus Green PCR Master Mix (10 x 1,25 ml)
• 5X Phusion GC Enhancer (4 x 1,25 ml)
• Nukleasfritt vatten (10 x 1,25 ml)
Butik på– 15 °C till– 25 °C.
GC-rik PCR-prestanda Hög
Polymeras Phusion Plus DNA-polymeras
Reaktionshastighet 15 till 30 sek./kb
Kvantitet 500 x 50μ L reaktioner
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Varmstarts-PCR, High-fidelity PCR
Trohet (mot Taq) >100X
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 500 reaktioner
Hänga över Trubbig
Reaktionsformat Färdig att använda mastermix
Storlek (slutprodukt) 20 kb eller mindre