Läs mer
Thermo Scientific™ Phusion U Hot Start DNA-polymeraser
Produktkod. 15220143 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Färg:
Färglös
Klart
Antal reaktioner:
100 reaktioner
500 reaktioner
Förpackningsstorlek:
100 enheter
500 enheter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Antal reaktioner Förpackningsstorlek
15220143 Färglös 100 reaktioner 100 enheter
15250143 Klart 500 reaktioner 500 enheter
15240143 Klart 100 reaktioner 100 enheter
15230143 Färglös 500 reaktioner 500 enheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15220143 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer F555S
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific Phusion U DNA-polymeras är ett nytt konstruerat high fidelity-enzym utvecklat med fusionsteknologi.
Thermo Scientific Phusion U DNA Polymerase är ett nytt konstruerat högtrohetsenzym utvecklat med fusionsteknologi. På grund av en proprietär mutation i den så kallade dUTP-bindningsfickan av Phusion polymeras, Phusion U-polymeras övervinner en viktig begränsning av korrekturläsningsenzymer: den kan inkorporera dUTP och läsa igenom uracil som finns i DNA-mallar.
Förutom möjligheten att använda uracil, Phusion U-polymeras har alla de överlägsna egenskaperna hos andra Phusion DNA-polymeraser: stor noggrannhet, hastighet, förmåga att förstärka långa amplikoner upp till 20 kb, och en hög specificitet med Affibody-baserad varmstart. Dessa funktioner gör Phusion U Hot Start DNA Polymerase ett utmärkt val för sådana viktiga tillämpningar som amplifiering av bisulfit-konverterat eller skadat DNA samt användning av kontamineringskontroll för överförd kontaminering.
Phusion U Hot Start Green DNA Polymerase är en kombination av Phusion U Hot Start DNA Polymerase och 5X Phusion Gröna buffertar. Buffertarna inkluderar ett densitetsreagens och två spårningsfärgämnen för direkt laddning av PCR-produkter på en gel. Den färgade bufferten stör inte Phusion U-polymerasprestanda och är kompatibel med nedströmsapplikationer såsom DNA-sekvensering, ligering och restriktionsuppslutning.
Höjdpunkter
  • Precision —high fidelity DNA-polymeras (25X Taq )
  • Uracil-tolerans —konstruerad för att införliva dUTP och förstärka uracil-innehållande mallar
  • Specificitet —varmstart för minskad ospecifik amplifiering och primernedbrytning
  • Hastighet —korta förlängningstider (15 –30 s/kb)
  • Grönt format —tillåter direkt laddning av PCR-produkter på geler
Användningsområden
  • Amplifiering av bisulfit-konverterat DNA
  • Amplifiering av skadat eller åldrat DNA
  • Överförd kontamineringskontroll
  • Uracil-excisionsbaserade (USER) kloningsmetoder
Använder Phusion DNA-polymeraser
Glödgningsregler för Phusion DNA-polymeraser skiljer sig från många vanliga DNA-polymeraser (t.ex Taq DNA-polymeraser).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2 U/μl
Innehåll och lagring • Phusion U Hot Start DNA-polymeras, 2 U/μ L
• 5X Phusion HF& GC-buffertar
• DMSO
• 50 mM MgCl2 -lösning
Phusion HF-buffert och Phusion GC-buffertar ger var och en 1,5 mM MgCl2 i den slutliga 1X-koncentrationen.
Förvara vid -20 °C.
GC-rik PCR-prestanda Hög
Polymeras Phusion U Hot Start DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb
Produkttyp Hot Start DNA-polymeras
Kvantitet 100 U
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Varmstarts-PCR, High-fidelity PCR
Trohet (mot Taq) 25X
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 100 reaktioner
Hänga över Trubbig
Reaktionsformat Fristående
Storlek (slutprodukt) 20 kb eller mindre