missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Invitrogen™ PHYKPL Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Produktkod. 15765561 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μL
Förpackningsstorlek:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15765561 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15765561 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PA557669

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: TRTPATEEAA YLVSRLKENY VLLSTDGPGR NILKFKPPMC FSLDNARQVV AKLDAILTDM EEKVRSCETL Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 86%, Rat - 91%.

This is a nuclear gene encoding a mitochondrial enzyme that catalyzes the conversion of 5-phosphonooxy-L-lysine to ammonia, inorganic phosphate, and 2-aminoadipate semialdehyde. Mutations in this gene may cause phosphohydroxylysinuria. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen PHYKPL
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.05 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen PHYKPL
Genaccessionsnr. Q8IUZ5, Q8R1K4
Gene Alias 2900006B13Rik; 5-phosphohydroxy-L-lysine phospholyase; 5-phosphohydroxy-L-lysine phospho-lyase; 5-phosphonooxy-L-lysine phospho-lyase; Agxt2l2; Alanine--glyoxylate aminotransferase 2-like 2; alanine-glyoxylate aminotransferase 2-like 2; PHLU; PHYKPL; PP9286
Gensymboler PHYKPL
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant protein corresponding to Human PHYKPL. Recombinant protein control fragment (Product #RP-96946).
Reningsmetod Antigen affinity chromatography
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 100169747, 72947, 85007
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.