missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Invitrogen™ PHYKPL Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Produktkod. 16653035 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16653035 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16653035 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PA5106598

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total AGXT2L2.

This is a nuclear gene encoding a mitochondrial enzyme that catalyzes the conversion of 5-phosphonooxy-L-lysine to ammonia, inorganic phosphate, and 2-aminoadipate semialdehyde. Mutations in this gene may cause phosphohydroxylysinuria. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen PHYKPL
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Klassificering Polyclonal
Koncentration 1 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen PHYKPL
Genaccessionsnr. Q8IUZ5, Q8R1K4
Gene Alias 2900006B13Rik; 5-phosphohydroxy-L-lysine phospholyase; 5-phosphohydroxy-L-lysine phospho-lyase; 5-phosphonooxy-L-lysine phospho-lyase; Agxt2l2; Alanine--glyoxylate aminotransferase 2-like 2; alanine-glyoxylate aminotransferase 2-like 2; PHLU; PHYKPL; PP9286
Gensymboler PHYKPL
Värd art Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human PHYKPL(Accession Q8IUZ5), corresponding to amino acid residues K351-T401.
Reningsmetod Affinity chromatography
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 100169747, 72947, 85007
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.