Läs mer
Fyllochromenol, TRC
Produktkod. 30137348
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137348 2.5 mg
30133584 25 mg
30005743 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137348 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP4130352.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19274-66-9
Molekylformel C31H46O2
Molekylvikt (g/mol) 450.7
Synonym 2,5-Dimethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-benzo[h]chromen-6-ol
IUPAC-namn 2,5-dimetyl-2-(4,8,12-trimetyltridecyl)benso[h]kromen-6-ol
LEDER CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)Oc2c(C=C1)c(C)c(O)c3ccccc23
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phyllochromenol
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C31H46O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-20-31(6)21-19-26-25(5)29(32)27-17-7-8-18-28(27)30(26)33-31/h7-8,17-19,21-24,32H,9-16,20H2,1-6H3
Formel vikt 450.3498