Läs mer
uvex Phynomic AirLite A ESD-säkerhetshandske
Produktkod. 17797569 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
5
6
7
8
9
10
11
12
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17797569 8
17767569 5
17777569 6
17787569 7
17707579 9
17717579 10
17727579 11
17737579 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17797569 Leverantör uvex Leverantörsnummer 6003808
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    727.00 SEK
    699.15 SEK / 10 par
    Save 27.85 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 05-11-2026
De Uvex phynomic airLite ESD är en lätt säkerhetshandske som erbjuder en märkbar skillnad i användarkomfort.
  • Den lättaste och mest känsliga uvex phynomic skärskyddshandske i Cut Level A
  • Yttermaterial av polyamid, elastan och kol
  • Andningsbar 'airLite aqua-polymer-beläggning på handflatan och fingertopparna
  • Säkerhetshandske med pekskärmsfunktion– för användning på nästan alla skärmar, surfplattor och mobiltelefoner
  • Skyddshandske med ESD-funktion i linje med DIN EN 16350:2014– skyddar arbetsstycket mot elektrostatisk laddning
  • Bra grepp i torra och lätt fuktiga områden
  • Fri från acceleratorer och hälsoskydd och hudkompatibilitet dermatologiskt godkänd (proDERM)
  • Mycket lätt och ventilerande säkerhetshandske
  • Enastående känslighet tack vare ny andningsbar ''airLite'' vattenpolymerbeläggning kombinerad med fin liner (18 gauge)
  • Skyddshandskar med stickad manschett och ergonomisk passform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 388 (3 1 1 0 X) och DIN EN 16350:2014
Beläggningsmaterial Aqua-polymerskum
Färg Svart
Disponibel Återanvändbar
Exteriör finish Jämna
Hand Ambidexter
Användning av laboratorium/renrum Inte testad
Latexfri Ja
Material Polyamid, Elastan, Kolfiber
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp ESD handskar
Storlek 8