Beskrivning
- Den lättaste och mest känsliga uvex phynomic skärskyddshandske i Cut Level B
- Yttermaterial tillverkat av innovativt Dyneema Diamant 2.0 skärskyddsfibrer, polyamid, elastan och kol
- Andningsbar ''airLite'' vattenpolymerbeläggning på handflatan och fingertopparna
- Säkerhetshandske fri från glas- och stålfibrer
- Säkerhetshandske med pekskärmsfunktion– för användning på nästan alla skärmar, surfplattor och mobiltelefoner
- Skyddshandske med ESD-funktion i linje med DIN EN 16350:2014– skyddar arbetsstycket mot elektrostatisk laddning
- Bra skärskydd (nivå B)
- Bra grepp i torra och lätt fuktiga områden
- Fri från acceleratorer och hälsoskydd och hudkompatibilitet dermatologiskt godkänd (proDERM)
- Mycket lätt och ventilerande säkerhetshandske
- Enastående känslighet tack vare ny andningsbar ''airLite'' vattenpolymerbeläggning kombinerad med fin liner (18 gauge)
- Skyddshandskar med stickad manschett och ergonomisk passform
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 388 (3 X 3 2 B) och DIN EN 16350:2014 |
| Beläggningsmaterial | Aqua-polymerskum |
| Färg | Ljusblå, Svart |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Exteriör finish | Jämna |
| Hand | Ambidexter |
| Användning av laboratorium/renrum | Inte testad |
| Latexfri | Ja |
| Material | Polyamid, Elastan, Kolfiber |
| Pulveriserad | Pulverfri |
| Visa mer |