Läs mer
uvex Phynomic AirLite B ESD säkerhetshandske
Produktkod. 17737599 Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
11
12
Produktkod. 17737599
Brand: uvex 6007809
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De Uvex phynomic airLite ESD är en lätt säkerhetshandske som erbjuder en märkbar skillnad i användarkomfort.
  • Den lättaste och mest känsliga uvex phynomic skärskyddshandske i Cut Level B
  • Yttermaterial tillverkat av innovativt Dyneema Diamant 2.0 skärskyddsfibrer, polyamid, elastan och kol
  • Andningsbar ''airLite'' vattenpolymerbeläggning på handflatan och fingertopparna
  • Säkerhetshandske fri från glas- och stålfibrer
  • Säkerhetshandske med pekskärmsfunktion– för användning på nästan alla skärmar, surfplattor och mobiltelefoner
  • Skyddshandske med ESD-funktion i linje med DIN EN 16350:2014– skyddar arbetsstycket mot elektrostatisk laddning
  • Bra skärskydd (nivå B)
  • Bra grepp i torra och lätt fuktiga områden
  • Fri från acceleratorer och hälsoskydd och hudkompatibilitet dermatologiskt godkänd (proDERM)
  • Mycket lätt och ventilerande säkerhetshandske
  • Enastående känslighet tack vare ny andningsbar ''airLite'' vattenpolymerbeläggning kombinerad med fin liner (18 gauge)
  • Skyddshandskar med stickad manschett och ergonomisk passform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 388 (3 X 3 2 B) och DIN EN 16350:2014
Beläggningsmaterial Aqua-polymerskum
Färg Ljusblå, Svart
Disponibel Återanvändbar
Exteriör finish Jämna
Hand Ambidexter
Användning av laboratorium/renrum Ej testad
Latexfri Ja
Material Polyamid, Elastan, Kolfiber
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp ESD handskar
Storlek 9