Läs mer
uvex Phynomic All-round säkerhetshandskar
Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
5
6
7
8
9
10
11
12
Förpackningsstorlek:
10 par
Beskrivning
- Lättviktskonstruktionen fungerar som en andra hud för att bibehålla en hög känsla
- Aqua-polymer skumbeläggning är fuktavvisande och flexibel
- Material som andas hjälper till att förhindra överdriven svett
- Smutsavvisande exteriör är idealisk för mekaniska uppgifter
- Förbättrat grepp i torra och lätt fuktiga applikationer
- 3D Ergo-teknik säkerställer en säker passform
- Fri från skadliga ämnen enl OEKO-TEX™ Standard 100
- Hudtolerans bekräftad av proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | OEKO-TEX™ Standard 100 |
| Användningsområden | Industriell |
| Beläggningsmaterial | Aqua-polymerskum |
| Färg | Grå, Svart |
| Exteriör finish | Jämna |
| Hand | Ambidexter |
| Latexfri | Ja |
| Material | Polyamid, Elastan |
| Produkttyp | Mekaniska skyddshandskar |
| Storlek | 9 |
| Visa mer |