Läs mer
uvex Phynomic All-round säkerhetshandskar
Produktkod. 17270361 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
5
6
7
8
9
10
11
12
Förpackningsstorlek:
10 par
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
17270361 11 -
17210361 5 -
17220361 6 10 par
17230361 7 -
17240361 8 -
17250361 9 -
17260361 10 -
17280361 12 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17270361 Leverantör uvex Leverantörsnummer 6004911
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    687.00 SEK
    647.60 SEK / 10 par
    Save 39.40 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 04-12-2026
Lätta, smutsavvisande handskar är gjorda av en blandning av polyamid och elastan, med skumbeläggning av aquapolymer på handflatan och fingertopparna för att stöta bort fukt.
  • Lättviktskonstruktionen fungerar som en andra hud för att bibehålla en hög känsla
  • Aqua-polymer skumbeläggning är fuktavvisande och flexibel
  • Material som andas hjälper till att förhindra överdriven svett
  • Smutsavvisande exteriör är idealisk för mekaniska uppgifter
  • Förbättrat grepp i torra och lätt fuktiga applikationer
  • 3D Ergo-teknik säkerställer en säker passform
  • Fri från skadliga ämnen enl OEKO-TEX™ Standard 100
  • Hudtolerans bekräftad av proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad OEKO-TEX™ Standard 100
Användningsområden Industriell
Beläggningsmaterial Aqua-polymerskum
Färg Grå, Svart
Exteriör finish Jämna
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Polyamid, Elastan
Produkttyp Mekaniska skyddshandskar
Storlek 11
EN388 Standard 3131X
För användning med (applikation) Montering, underhåll, frakt/logistik, precisionsarbete och reparationer
Kön Unisex
Handske manschettstil Sticka
Serie Phynomic All-Round
Garnmätare 15