Läs mer
uvex Phynomic C3 skärskyddshandskar
Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
11
12
Förpackningsstorlek:
10 par
Beskrivning
- Lätt konstruktion fungerar som en andra hud för taktil känslighet
- Nivå 3/B skärskydd för mekaniska uppgifter
- Aqua-polymer skumbeläggning andas och stöter bort fukt
- Handskar är gjorda av material som förhindrar överdriven svett
- Förbättrat grepp i torra och lätt fuktiga applikationer
- 3D Ergo-teknik säkerställer en säker passform
- Fri från skadliga ämnen enl OEKO-TEX™ Standard 100
- Hudtolerans bekräftad av proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | OEKO-TEX™ Standard 100 |
| Användningsområden | Industriell |
| Beläggningsmaterial | Aqua-polymerskum |
| Färg | Ljusblå, Grå |
| Hand | Ambidexter |
| Latexfri | Ja |
| Material | Polyamid, Elastan, HPPE |
| Produkttyp | Skärtåliga handskar |
| Storlek | 10 |
| EN388 Standard | 4X43B |
| Visa mer |