Läs mer
uvex Phynomic C3 skärskyddshandskar
Produktkod. 17270381 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
6
7
8
9
10
11
12
Förpackningsstorlek:
10 par
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
17270381 6 10 par
17280381 7 -
17290381 8 -
17200391 9 -
17210391 10 -
17220391 11 -
17230391 12 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 17270381 Leverantör uvex Leverantörsnummer 6008006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1390.00 SEK
    1311.65 SEK / 10 par
    Save 78.35 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lätta, känsliga handskar ger nivå 3/B skärmotstånd för mekaniska aktiviteter. Aqua-polymer skumbeläggning är andningsbar och förbättrar greppförmågan i torra eller lätt fuktiga applikationer.
  • Lätt konstruktion fungerar som en andra hud för taktil känslighet
  • Nivå 3/B skärskydd för mekaniska uppgifter
  • Aqua-polymer skumbeläggning andas och stöter bort fukt
  • Handskar är gjorda av material som förhindrar överdriven svett
  • Förbättrat grepp i torra och lätt fuktiga applikationer
  • 3D Ergo-teknik säkerställer en säker passform
  • Fri från skadliga ämnen enl OEKO-TEX™ Standard 100
  • Hudtolerans bekräftad av proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad OEKO-TEX™ Standard 100
Användningsområden Industriell
Beläggningsmaterial Aqua-polymerskum
Färg Ljusblå, Grå
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Polyamid, Elastan, HPPE
Produkttyp Skärtåliga handskar
Storlek 6
EN388 Standard 4X43B
För användning med (applikation) Maskindrift, markbeläggning/bearbetning
Kön Unisex
Serie Phynomic C3
Garnmätare 15