Beskrivning
- Lätt konstruktion fungerar som en andra hud för taktil känslighet
- Optimal materialsammansättning ger skärskydd på nivå C
- Aqua-polymer skumbeläggning andas och stöter bort fukt
- Handskar är gjorda av material som förhindrar överdriven svett
- Förbättrat grepp i torra och lätt fuktiga applikationer
- 3D Ergo-teknik säkerställer en säker passform
- Fri från skadliga ämnen enl OEKO-TEX™ Standard 100
- Hudtolerans bekräftad av proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | OEKO-TEX™ Standard 100 |
| Användningsområden | Industriell |
| Beläggningsmaterial | Aqua-polymerskum |
| Färg | Blått, Grå |
| Hand | Ambidexter |
| Latexfri | Ja |
| Material | Dyneema, Polyamid, Elastan |
| Produkttyp | Skärtåliga handskar |
| Storlek | 7 |
| EN388 Standard | 4X42C |
| Visa mer |