Läs mer
uvex Phynomic C5 skärskyddshandskar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17280391 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
6
7
8
9
10
11
12
Förpackningsstorlek:
10 par
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
17280391 10 -
17240391 6 -
17250391 7 -
17260391 8 10 par
17270391 9 -
17290391 11 -
17200401 12 10 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 17280391 Leverantör uvex Leverantörsnummer 6008110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1750.00 SEK
    1690.35 SEK / 10 par
    Save 59.65 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 21-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lätta, känsliga handskar ger skärmotstånd på nivå C för mekaniska aktiviteter. Aqua-polymer skumbeläggning är andningsbar och förbättrar greppförmågan i torra eller lätt fuktiga applikationer.
  • Lätt konstruktion fungerar som en andra hud för taktil känslighet
  • Optimal materialsammansättning ger skärskydd på nivå C
  • Aqua-polymer skumbeläggning andas och stöter bort fukt
  • Handskar är gjorda av material som förhindrar överdriven svett
  • Förbättrat grepp i torra och lätt fuktiga applikationer
  • 3D Ergo-teknik säkerställer en säker passform
  • Fri från skadliga ämnen enl OEKO-TEX™ Standard 100
  • Hudtolerans bekräftad av proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad OEKO-TEX™ Standard 100
Användningsområden Industriell
Beläggningsmaterial Aqua-polymerskum
Färg Blått, Grå
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Dyneema, Polyamid, Elastan
Produkttyp Skärtåliga handskar
Storlek 10
EN388 Standard 4X42C
För användning med (applikation) Livsmedelsbearbetning, inspektion, precisionsarbete och sortering
Kön Unisex
Handske manschettstil Sticka
Serie Phynomic C5
Garnmätare 15