Läs mer
uvex Phynomic C5 skärskyddshandskar
Código de producto. 17290391 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Storlek:
6
7
8
9
10
11
12
Tamaño de la unidad:
10 par
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Storlek Tamaño de la unidad
17290391 11 -
17240391 6 -
17250391 7 -
17260391 8 10 par
17270391 9 -
17280391 10 -
17200401 12 10 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17290391 Proveedor uvex N.º de proveedor 6008111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1780.00 SEK
    1690.35 SEK / 10 par
    Save 89.65 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 04-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Lätta, känsliga handskar ger skärmotstånd på nivå C för mekaniska aktiviteter. Aqua-polymer skumbeläggning är andningsbar och förbättrar greppförmågan i torra eller lätt fuktiga applikationer.
  • Lätt konstruktion fungerar som en andra hud för taktil känslighet
  • Optimal materialsammansättning ger skärskydd på nivå C
  • Aqua-polymer skumbeläggning andas och stöter bort fukt
  • Handskar är gjorda av material som förhindrar överdriven svett
  • Förbättrat grepp i torra och lätt fuktiga applikationer
  • 3D Ergo-teknik säkerställer en säker passform
  • Fri från skadliga ämnen enl OEKO-TEX™ Standard 100
  • Hudtolerans bekräftad av proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certifikat och efterlevnad OEKO-TEX™ Standard 100
Användningsområden Industriell
Beläggningsmaterial Aqua-polymerskum
Färg Blått, Grå
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Dyneema, Polyamid, Elastan
Produkttyp Skärtåliga handskar
Storlek 11
EN388 Standard 4X42C
För användning med (applikation) Livsmedelsbearbetning, inspektion, precisionsarbete och sortering
Kön Unisex
Handske manschettstil Sticka
Serie Phynomic C5
Garnmätare 15
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.