Läs mer
uvex Phynomic C5 skärskyddshandskar
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7230494 Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
11
12
Förpackningsstorlek:
10 par
Produktkod. 17240391
Brand: uvex 6008106
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lätta, känsliga handskar ger skärmotstånd på nivå C för mekaniska aktiviteter. Aqua-polymer skumbeläggning är andningsbar och förbättrar greppförmågan i torra eller lätt fuktiga applikationer.
  • Lätt konstruktion fungerar som en andra hud för taktil känslighet
  • Optimal materialsammansättning ger skärskydd på nivå C
  • Aqua-polymer skumbeläggning andas och stöter bort fukt
  • Handskar är gjorda av material som förhindrar överdriven svett
  • Förbättrat grepp i torra och lätt fuktiga applikationer
  • 3D Ergo-teknik säkerställer en säker passform
  • Fri från skadliga ämnen enl OEKO-TEX™ Standard 100
  • Hudtolerans bekräftad av proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad OEKO-TEX™ Standard 100
Användningsområden Industriell
Beläggningsmaterial Aqua-polymerskum
Färg Blått, Grå
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Dyneema, Polyamid, Elastan
Produkttyp Skärtåliga handskar
Storlek 6
EN388 Standard 4X42C
För användning med (applikation) Livsmedelsbearbetning, inspektion, precisionsarbete och sortering
Kön Unisex
Handske manschettstil Sticka
Serie Phynomic C5
Garnmätare 15