Description
- Säkerhetshandske med hög fingerfärdighet designad för mekaniskt precisionsarbete
- Fuktbeständig, aqua-polymer skumbeläggning ger mekanisk nötningsbeständighet
- Handflatans beläggning med hög andningsförmåga förbättrar greppförmågan i torra och lätt fuktiga områden
- Taktil känsla vid montering av små delar
- Idealisk för precisionsmonteringsarbete, inspektion, sortering, livsmedelsbearbetning och förpackning
Specifications
Specifications
| Konstruktion | Sömlös stickning |
| Beläggningsmaterial | Aqua-polymerskum |
| Färg | Vitt, Grå |
| Exteriör finish | Jämna |
| Hand | Ambidexter |
| Latexfri | Ja |
| Material | Spandex, Polyamid |
| Produkttyp | Mekaniska skyddshandskar |
| Storlek | 9 |
| Stil | Helhandsvante |
| Visa mer |