Läs mer
uvex Phynomic Lite Grå säkerhetshandskar
Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
5
6
7
8
9
10
11
12
Förpackningsstorlek:
10 par
Beskrivning
- Extremt lätt konstruktion gör dessa handskar lämpliga för särskilt känsliga uppgifter
- Aqua-polymer impregnering på handflatan och fingertopparna för mekanisk nötningsbeständighet
- Förbättrar greppförmågan i torra och lätt fuktiga områden
- Porös beläggning andas för att minska svett
- Fri från skadliga ämnen enl OEKO-TEX™ Standard 100
- Hudtolerans bekräftad av proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
- 3D Ergo-teknik säkerställer en säker passform
- Lämplig för användning med livsmedelshantering och bearbetning
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | OEKO-TEX™ Standard 100 |
| Användningsområden | Industriell |
| Beläggningsmaterial | Aqua-Polymer |
| Färg | Grå |
| Exteriör finish | Jämna |
| Hand | Ambidexter |
| Latexfri | Ja |
| Material | Elastan, Polyamid |
| Produkttyp | Mekaniska skyddshandskar |
| Storlek | 9 |
| Visa mer |