Beskrivning
- Extremt lätt konstruktion gör dessa handskar lämpliga för särskilt känsliga uppgifter
- Aqua-polymer impregnering på handflatan och fingertopparna för mekanisk nötningsbeständighet
- Förbättrar greppförmågan i torra och lätt fuktiga områden
- Porös beläggning andas för att minska svett
- Fri från skadliga ämnen enl OEKO-TEX™ Standard 100
- Hudtolerans bekräftad av proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
- 3D Ergo-teknik säkerställer en säker passform
- Lämplig för användning med livsmedelshantering och bearbetning
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 388 (2 1 2 1 X) |
| Beläggningsmaterial | Aqua-Polymer |
| Färg | Grå |
| Exteriör finish | Jämna |
| Hand | Ambidexter |
| Latexfri | Ja |
| Material | Elastan, Polyamid |
| Produkttyp | Mekaniska skyddshandskar |
| Storlek | 11 |