Läs mer
uvex Phynomic Lite Vita Säkerhetshandskar
Produktkod. 17230351 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
5
6
7
8
9
10
11
12
Förpackningsstorlek:
10 par
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
17230351 5 -
17240351 6 -
17250351 7 -
17260351 8 10 par
17270351 9 -
17280351 10 -
17290351 11 -
17200361 12 10 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17230351 Leverantör uvex Leverantörsnummer 6004105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.75 SEK
    62.53 SEK / 1 par
    Save 2.22 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 21-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lättviktshandskar är tillverkade av en kombination av polyamid och elastan, med vattenpolymerimpregnering på handflatan och fingertopparna för ökad hållbarhet och fingerfärdighet.
  • Extremt lätt konstruktion gör dessa handskar lämpliga för särskilt känsliga uppgifter
  • Aqua-polymer impregnering på handflatan och fingertopparna för mekanisk nötningsbeständighet
  • Förbättrar greppförmågan i torra och lätt fuktiga områden
  • Porös beläggning andas för att minska svett
  • Fri från skadliga ämnen enl OEKO-TEX™ Standard 100
  • Hudtolerans bekräftad av proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
  • 3D Ergo-teknik säkerställer en säker passform
  • Lämplig för användning med livsmedelshantering och bearbetning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad OEKO-TEX™ Standard 100
Användningsområden Industriell
Beläggningsmaterial Polymer
Färg Vitt
Exteriör finish Jämna
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Elastan, Polyamid
Produkttyp Mekaniska skyddshandskar
Storlek 5
EN388 Standard 2121X
För användning med (applikation) Körning/drift av maskiner, målning och pappersupphängning
Kön Unisex
Handske manschettstil Sticka
Serie Phynomic Lite
Garnmätare 15