Läs mer
uvex Phynomic Lite Vita Säkerhetshandskar
Produktkod. 17290351 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
5
6
7
8
9
10
11
12
Förpackningsstorlek:
10 par
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
17290351 11 -
17230351 5 -
17240351 6 -
17250351 7 -
17260351 8 10 par
17270351 9 -
17280351 10 -
17200361 12 10 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17290351 Leverantör uvex Leverantörsnummer 6004111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    667.00 SEK
    625.65 SEK / 10 par
    Save 41.35 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 04-12-2026
Lättviktshandskar är tillverkade av en kombination av polyamid och elastan, med vattenpolymerimpregnering på handflatan och fingertopparna för ökad hållbarhet och fingerfärdighet.
  • Extremt lätt konstruktion gör dessa handskar lämpliga för särskilt känsliga uppgifter
  • Aqua-polymer impregnering på handflatan och fingertopparna för mekanisk nötningsbeständighet
  • Förbättrar greppförmågan i torra och lätt fuktiga områden
  • Porös beläggning andas för att minska svett
  • Fri från skadliga ämnen enl OEKO-TEX™ Standard 100
  • Hudtolerans bekräftad av proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
  • 3D Ergo-teknik säkerställer en säker passform
  • Lämplig för användning med livsmedelshantering och bearbetning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad OEKO-TEX™ Standard 100
Användningsområden Industriell
Beläggningsmaterial Polymer
Färg Vitt
Exteriör finish Jämna
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Elastan, Polyamid
Produkttyp Mekaniska skyddshandskar
Storlek 11
EN388 Standard 2121X
För användning med (applikation) Körning/drift av maskiner, målning och pappersupphängning
Kön Unisex
Handske manschettstil Sticka
Serie Phynomic Lite
Garnmätare 15