Läs mer
uvex Phynomic Lite Vita Säkerhetshandskar
Produktkod. p-7230500 Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
5
6
7
8
9
10
11
12
Förpackningsstorlek:
10 par
Produktkod. 17230351
Brand: uvex 6004105
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lättviktshandskar är tillverkade av en kombination av polyamid och elastan, med vattenpolymerimpregnering på handflatan och fingertopparna för ökad hållbarhet och fingerfärdighet.
  • Extremt lätt konstruktion gör dessa handskar lämpliga för särskilt känsliga uppgifter
  • Aqua-polymer impregnering på handflatan och fingertopparna för mekanisk nötningsbeständighet
  • Förbättrar greppförmågan i torra och lätt fuktiga områden
  • Porös beläggning andas för att minska svett
  • Fri från skadliga ämnen enl OEKO-TEX™ Standard 100
  • Hudtolerans bekräftad av proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
  • 3D Ergo-teknik säkerställer en säker passform
  • Lämplig för användning med livsmedelshantering och bearbetning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad OEKO-TEX™ Standard 100
Användningsområden Industriell
Beläggningsmaterial Polymer
Färg Vitt
Exteriör finish Jämna
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Elastan, Polyamid
Produkttyp Mekaniska skyddshandskar
Storlek 5
EN388 Standard 2121X
För användning med (applikation) Körning/drift av maskiner, målning och pappersupphängning
Kön Unisex
Handske manschettstil Sticka
Serie Phynomic Lite
Garnmätare 15